Få mere at vide
Gilac™ Glat træhåndtag
Artikelnummer. 17988501
Skift visning
Farve:
Orange
Artikelnummer. Farve
17988501 Orange
1 options
Artikelnummer. 17988501 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G020010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.16 DKK
    29.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.06 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Glat træhåndtag med 24 mm diameter er specielt til bageri og wienerbrød.
  • Specielt til bageri og wienerbrød.
Tekniske data
Produkttype Kostehåndtag
Farvekode Ja
Farve Orange
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farvekodet Ja
Materiale Træ
Diameter (metrisk) 24 mm