Få mere at vide
Gibco™ Smooth Muscle Differentiation Supplement (SMDS)
Artikelnummer. 10276293
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10276293 5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10276293 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. S0085
Smooth Muscle Differentiation Supplement (SMDS)
En steril, koncentreret (100X) opløsning beregnet til brug med Medium 231 for at øge differentieringen af menneskelige glatte muskelceller. Hver 5 ml flaske SMDS indeholder den korrekte mængde differentieringstilskud til en 500 ml flaske Medium 231. Når en 500 ml flaske med medium suppleres med SMDS, er slutkoncentrationerne af komponenterne i det supplerede medium:
  • føtalt bovint serum, 1% v/v
  • heparin, 30 μg/ml
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring minus 20 grader C
    Celletype Glatte muskelceller
    Koncentration 100 X
    Form Væske
    Produkttype Differentieringstillæg
    Sterilitet Steril
    Til brug med (applikation) Celledifferentiering
    Produktlinje Cascade Biologics
    Mængde 5 ml
    Forsendelsestilstand Tøris
    Arter ADN