Få mere at vide
Bel-Art™ Glatte kemikalie-resistente skrabere
Artikelnummer. 10696731
Skift visning
Længde (metrisk) håndtag:
25 cm
91 cm
183 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) håndtag
10696731 91 cm
10369740 25 cm
10359790 183 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10696731 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F368310001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.00 DKK
    1035.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 199.33 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Glatte, kemikalieresistente skrabere, der er nyttige til at fjerne rester fra filtre og rengøringsbeholdere. Bruges også til at blande og fordele faste stoffer i væsker eller sprede pastaer over store områder.
  • Blødt LDPE af FDA-kvalitet
  • Tilspidser fra 9,5 mm ned til mejselkant
  • Øvre ende strækker sig ind i sekskantet skaft 35 mm bredt
Tekniske data
Produkttype Skraber
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 15.2 x 12.7 cm
Til brug med (applikation) Skrabe-, sprede-, røre- eller restfjernelsesopgaver
Længde (metrisk) håndtag 91 cm
Materiale LDPE (FDA-grad)