Få mere at vide
Justrite™ Rygere Cease-Fire™ Beholder til cigaretskod
Artikelnummer. p-27566
Farve:
Beige
Skovgrøn
Sort
Terra Cotta
Tin
Materiale:
HDPE
Polyethylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12920225
Brand: Justrite™ 26800B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Innovativt design begrænser iltstrømmen til sikkert og hurtigt at slukke cigaretter
  • Samler sikkert grimme cigaretskod
  • HDPE-konstruktion med et flammehæmmende additiv og UV-beskyttelse vil 'ikke ruste, bule, revne eller skrælle
  • Foringsspand af galvaniseret stål reducerer risikoen for brand og gør rengøring lettere
  • Unik åbning af regnhjelmen holder regn ude og afskrækker andet affald for yderligere at reducere risikoen for brand
  • I miljøer med høj luftfugtighed, unik“ dryp-læbe” indvendig konstruktion forhindrer tjærekondens i at slippe ud
  • Fastspændingshak giver sikkerhed og større stabilitet under hårde vejrforhold
Ordreinfo
Dimensioner (OD x H): 16,5 x 38,5 tommer. (41,9 x 97,8 cm).
Certificeringer
ADA-kompatibel. FM brandtestet og godkendt af FM Global.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 L
Certificeringer/compliance FM, ADA
Diameter (metrisk) Udvendig 41.9 cm
Diameter (engelsk) Ydre 16,5 tommer
Kapacitet (engelsk) 4 gal.
Farve Beige
Højde (metrisk) 97.8 cm
Mængde 1 stk.
Form Rund
Vægt (engelsk) 14.5 lb.
Vægt (metrisk) 6.5 kg
Inkluderer Foringsspand af galvaniseret stål
Liner materiale Galvaniseret stål
Til brug med (applikation) Begrænser iltstrømmen til sikkert og hurtigt at slukke cigaretter
Højde (engelsk) 38,5''
Materiale Polyethylen
Produkttype Beholder til cigaretskod