Få mere at vide
Justrite™ Rygere Cease-Fire™ Beholder til cigaretskod
Artikelnummer. 11944996
Skift visning
Farve:
Beige
Skovgrøn
Sort
Terra Cotta
Tin
Materiale:
HDPE
Polyethylen
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale Pakningsstørrelse
11944996 Terra Cotta HDPE Hver
12920225 Beige Polyethylen Hver
10162282 Sort Polyethylen Hver
10021092 Tin HDPE Hver
10122332 Skovgrøn Polyethylen Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11944996 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 26800T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.30 DKK
    813.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 68.33 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Innovativt design begrænser iltstrømmen til sikkert og hurtigt at slukke cigaretter
  • Samler sikkert grimme cigaretskod
  • HDPE-konstruktion med et flammehæmmende additiv og UV-beskyttelse vil 'ikke ruste, bule, revne eller skrælle
  • Foringsspand af galvaniseret stål reducerer risikoen for brand og gør rengøring lettere
  • Unik åbning af regnhjelmen holder regn ude og afskrækker andet affald for yderligere at reducere risikoen for brand
  • I miljøer med høj luftfugtighed, unik“ dryp-læbe” indvendig konstruktion forhindrer tjærekondens i at slippe ud
  • Fastspændingshak giver sikkerhed og større stabilitet under hårde vejrforhold
Ordreinfo
Dimensioner (OD x H): 16,5 x 38,5 tommer. (41,9 x 97,8 cm).
Certificeringer
ADA-kompatibel. FM brandtestet og godkendt af FM Global.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 L
Certificeringer/compliance FM, ADA
Diameter (metrisk) Udvendig 41.9 cm
Diameter (engelsk) Ydre 16,5 tommer
Kapacitet (engelsk) 4 gal.
Farve Terra Cotta
Højde (metrisk) 97.8 cm
Mængde 1 stk.
Form Rund
Vægt (engelsk) 14.5 lb.
Vægt (metrisk) 6.5 kg
Inkluderer Foringsspand af galvaniseret stål
Liner materiale Galvaniseret stål
Til brug med (applikation) Begrænser iltstrømmen til sikkert og hurtigt at slukke cigaretter
Højde (engelsk) 38,5''
Materiale HDPE
Produkttype Beholder til cigaretskod