Få mere at vide
Justrite™ Rygere Cease-Fire™ Beholder til cigaretskod
Farve:
Beige
Skovgrøn
Sort
Terra Cotta
Tin
Materiale:
HDPE
Polyethylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Samler sikkert grimme cigaretskod
- HDPE-konstruktion med et flammehæmmende additiv og UV-beskyttelse vil 'ikke ruste, bule, revne eller skrælle
- Foringsspand af galvaniseret stål reducerer risikoen for brand og gør rengøring lettere
- Unik åbning af regnhjelmen holder regn ude og afskrækker andet affald for yderligere at reducere risikoen for brand
- I miljøer med høj luftfugtighed, unik“ dryp-læbe” indvendig konstruktion forhindrer tjærekondens i at slippe ud
- Fastspændingshak giver sikkerhed og større stabilitet under hårde vejrforhold
Ordreinfo
Dimensioner (OD x H): 16,5 x 38,5 tommer. (41,9 x 97,8 cm).
Certificeringer
ADA-kompatibel. FM brandtestet og godkendt af FM Global.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 15 L |
| Certificeringer/compliance | FM, ADA |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 41.9 cm |
| Diameter (engelsk) Ydre | 16,5 tommer |
| Kapacitet (engelsk) | 4 gal. |
| Farve | Sort |
| Højde (metrisk) | 97.8 cm |
| Mængde | 1 stk. |
| Form | Rund |
| Vægt (engelsk) | 14.5 lb. |
| Vis mere |