Få mere at vide
SMND-309, MedChemExpress
Beskrivelse
SMND-309 is a metabolite of salvianolic acid B, and exhibits neuroprotective effects in cultured neurons and in permanent middle cerebral artery occlusion rats.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SMND-309 |
| CAS | 1065559-56-9 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H14O8 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 3.7 mg/mL (10.33 mM) |
| SMIL | OC1=C(C(/C=C/C(O)=O)=CC=C1O)/C(C(O)=O)=C\C2=CC(O)=C(C=C2)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.3 |
| Formel vægt | 358.3 |
| Vis mere |