Få mere at vide
SMN-C3, MedChemExpress
Beskrivelse
SMN-C3 is an orally active SMN2 splicing modulator and has the potential to treat spinal muscular atrophy (SMA).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SMN-C3 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1449597-34-5 |
| Farve | Green Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H28N6O |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 2.22 mg/mL (5.33 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | O=C1C=C(C2=NN3C(C(C)=NC(C)=C3)=C2)N=C4N1C=C(C5CCN(CC)CC5)C=C4C |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.52 |
| Vis mere |