Få mere at vide
SMIP004, MedChemExpress
Beskrivelse
SMIP004 is a SKP2 E3 ligase inhibitor, which downregulates SKP2 and to stabilise p27. SMIP004 is a cancer cell selective apoptosis inducer of human prostate cancer cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SMIP004 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 143360-00-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H19NO |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (487.09 mM) |
| SMIL | CC1=C(NC(C)=O)C=CC(CCCC)=C1 |
| Vis mere |