Få mere at vide
Lonza™ SmGM™ - 2 Glat muskelcellevækst medium-2 SingleQuots™ Kosttilskud og vækstfaktorer
Artikelnummer. 11655500
Skift visning
Mængde:
1 mL hFGF-B, 25 mL FBS, 0,5 mL insulin, hEGF og GA-1000
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11655500 1 mL hFGF-B, 25 mL FBS, 0,5 mL insulin, hEGF og GA-1000 Hver
1 options
Artikelnummer. 11655500 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. CC4149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2510.00 DKK
    2311.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 198.48 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kosttilskud og vækstfaktorsæt til brug med glatmuskelcellebasalmedium.
  • Sælges separat SingleQuot™ kit til supplering af basalmedium.
  • En del af den fulde SmGM™ -2 Glat muskelcellevækst medium BulletKit™ (katalognummer CC-3182), som består af basalmedium og kosttilskud pakket sammen.
  • Udviklet til vedligeholdelse og udvidelse af menneskelige glatte muskelceller fra forskellige vævsoprindelser, herunder hjerte, luftveje, prostata og mere.
  • Bruges også til at understøtte vedligeholdelsen af tarmceller.
  • Inkluderer følgende:
    • 1 x lilla hætteglas med insulin 0,50 ml
    • 1 x gråt hætteglas med hFGF-B 1,00 ml
    • 1 x hætteglas med rød hætte med GA-1000 0,50 ml
    • 1 x flaske FBS 25,00 mL
    • 1 x hætteglas med grøn hætte med hEGF 0,50 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Glatte muskelceller
Produkttype Kosttilskud og vækstfaktorer
Mængde 1 mL hFGF-B, 25 mL FBS, 0,5 mL insulin, hEGF og GA-1000
Indhold og opbevaring Insulin, hFGF-B, GA-1000, FBS, hEGF