Få mere at vide
SMER18, MedChemExpress
Beskrivelse
SMER18 is a small molecule enhancer of rapamycin which act as a mTOR-independent autophagy inducer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SMER18 |
| CAS | 944153-47-3 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H14ClNO2 |
| Mængde | 10 mg |
| SMIL | C/C(NC1=CC=CC(O)=C1)=C/C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.74 |
| Formel vægt | 287.74 |
| Procent renhed | 98.6% |
| Vis mere |