Få mere at vide
R&D Systems™ SMER 3
Beskrivelse
Selective inhibitor of a yeast SCF family E3 ubiquitin ligase (SCFMet30) in vitro and in vivo. Induces the expression of MET genes; blocks cell proliferation. Enhancer of rapamycin (Cat. No. 1292).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SMER 3 |
| Mængde | 10 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vægt | 224.18 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.18 |