Få mere at vide
LevGo™ SmartSlicer™ Sikkerhedsbarberblade
Artikelnummer. p-8266003
Størrelse:
Lille
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15326558
Brand: LevGo™ 30203
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sig nej til farlige skarpe genstande. SmartSlicer™ Sikkerhedsbarberblade ridser ikke overflader, når du skærer agarosegeler.
  • Skær agarosegeler* rene i skiver lige på lyskassen uden at ridse overfladen.
  • Ideel til at skære blødt væv og plantemateriale.
  • Juster den ønskede størrelse ved blot at klippe med en saks.
  • Fås i to størrelser og lavet i USA fra fødevarekvalitet PET .
  • Leveres i pakker af 100 stk.
Tekniske data
Bladmateriale Fødevarekvalitet PET
Produkttype Klinge
Til brug med (applikation) Skæring af agarosegeler, skæring af blødt væv og plantemateriale
Størrelse Større
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0.22 mm
Certificeringer/compliance Fødevarekvalitet
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Mængde 100 Pk.
Uddannet Nej