Få mere at vide
LevGo™ SmartSlicer™ Sikkerhedsbarberblade
Artikelnummer. 15316558
Skift visning
Størrelse:
Lille
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15316558 Lille Pakke med 100
15326558 Større Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15316558 Leverandør LevGo™ Leverandørnr. 30202
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
Sig nej til farlige skarpe genstande. SmartSlicer™ Sikkerhedsbarberblade ridser ikke overflader, når du skærer agarosegeler.
  • Skær agarosegeler* rene i skiver lige på lyskassen uden at ridse overfladen.
  • Ideel til at skære blødt væv og plantemateriale.
  • Juster den ønskede størrelse ved blot at klippe med en saks.
  • Fås i to størrelser og lavet i USA fra fødevarekvalitet PET .
  • Leveres i pakker af 100 stk.
Specifications
Bladmateriale Fødevarekvalitet PET
Produkttype Klinge
Til brug med (applikation) Skæring af agarosegeler, skæring af blødt væv og plantemateriale
Størrelse Lille
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0.22 mm
Certificeringer/compliance Fødevarekvalitet
Mængde 100 Pk.
Uddannet Nej