Få mere at vide
Techsit™ Smartsit Sitting/Standing Stool
Beskrivelse
- Fingertip height adjustment
- Swivel and rocking motion for ideal ergonomic postion
- Fully enclosed, easy-to-clean frame
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | White |
| Justerbar (højde) | Yes |
| Certificeringer/compliance | Cleanroom Class 5 |
| Rammemateriale | Plastic, Steel |
| Bæreevne (metrisk) | 150 kg |
| Siddehøjde | 590 to 830 mm |
| Polstring | Vinyl |
| garanti | 5 Year |
| Vægt (metrisk) | 8 kg |
| Bredde (metrisk) | 440 mm |
| Vis mere |