Få mere at vide
Anton Paar SmartRef Digital Refraktometer
Beskrivning
Funktionsegenskaber
- Nøjagtig måling af brydningsindeks og temperatur
- Understøtter over 45 måleenheder, herunder °Brix, °Plato, °KMW, °Baumé, PSU, %TDS, %olie, %vand, Specific Weight 20/20 og flere
- Direkte alkoholbestemmelse i færdigt produkt i kombination med Anton Paar EasyDens Digital Density Meter (produktkode 30286570)
- Indbygget urt- og alkoholkorrektion
- Højhastighedsmålinger: <2 sekunder
- Minimal prøvevolumen: Kun 0,4 ml krævet
- Automatisk temperaturkompensation (ATC)
- SmartGuide+: Guidet arbejdsgang for optimale måleresultater
- App-forbindelse: Bluetooth Low Energy-forbindelse til iOS en Android-app med datavisualisering, sporing, cloud-synkronisering og eksport
- Robust design og nem rengøring: IP66-klassificeret hus med prøvebrønd i rustfrit stål
Applikationer
- Øl: Ekstraktindhold i urt, fermenteringssporing og alkoholberegning (±0,2 °Plato, ±0,001 Wort SG 20/20)
- Vin: Fermenteringssporing og alkoholberegning; Sukkerindholdet i druer (±0,2 °Brix)
- Frugt og grøntsager: Sukkerindhold (±0,2 °Brix)
- Saltlage: Natriumchloridkoncentration (±0,2 % vægt/w NaCl, ±2,5 g/L NaCl)
- Honning: Fugtighed og sukkerindhold (±0,2 % vand, ±0,2 °Brix)
- Kaffe: Samlede opløste stoffer (±0,2 % TDS)
- Saltvandsakvarier og bassiner: Saltholdighed (±2 ppt, ±2 PSU, ±0,002 salinitet SG 20/20)
- Skæreolie: Koncentration (±0,2 %olie)
- Atleter og kæledyr: Urinens specifikke vægt (±0,001 USG)
- Avisningsvæske: Natriumchlorid og calciumchlorid koncentration (±0,2 % w/w NaCl, ±2,5 g/L NaCl, ±0,1 %w/w CaCl2)
- Varmeoverførselsvæsker: Ethylen/propylenglykolkoncentration og frysepunkt (±0,4 %v/v, ±0,4 %w/w, ±0,5 °C)
Nøjagtighed og måleområde
- Brydningsindeks nD: Nøjagtighed: ±0,0003 nD, Opløsning: 0,0001 nD, Rækkevidde: 1,3330 til 1,5040 nD
- °Brix: Præcision: ±0,2 °Brix (ATC: 10 til 100 °C), Præcision: ±0,04 °Brix (ATC: 20 til 26 °C), rækkevidde: 0 til 85 °Brix
- Temperatur: Nøjagtighed: ±0,5 °C / ±0,9 °F, Opløsning: 0,1 °C / 0,1 °F, Rækkevidde: 10 til 100 °C / 50 til 212 °F
Leveringsomfang
- 1x Anton Paar SmartRef Digital Refraktometer
- 2x AAA-batterier
- 4x pipetter
- 1x Hurtigguide
- 1x sikkerhedsguide
SmartRef og EasyDens kombinerede – alkoholanalysepakke
Når det kombineres med Anton Paar EasyDens Digital Density Meter (produktkode 30286570), muliggør EasyDens og SmartRef Combo præcis bestemmelse af alkoholindholdet (ABV) under og efter fermentering. Kombinationen EasyDens og SmartRef tilbyder øjeblikkelig måling med en nøjagtighed på
- ±0,5 % alkoholindhold for øl, vin, cider, kombucha og hard seltzer
- ±0,6 % alkoholindhold for sukkerholdige likører
Tilbehør
- Anton Paar Beskyttelsesdæksel til SmartRef Digital Refraktometer (Produktkode 30286568)
Relateret produkt
- Anton Paar EasyDens Digital Density Meter (Produktkode 30286570)
Specifikationer
Specifikationer
| Type | Håndholdt digital lommerefraktometer |
| Brydningsindeks | 1,3330 til 1,5040 nD |
| Prøvevolumen | 0.4 mL |
| Kalibrering | Justering med ét punkt nul med destilleret vand |
| Nøjagtighed | ±0,0003 (nD), ±0,2° (Brix) |
| Skala Type | Digital; 40 enheder inklusive °Brix, °Plato, PSU, SG, %TDS, %olie, glykolkoncentration |
| Måletid | <2 sekunder |
| Til brug med (applikation) | Øl, vin, kaffe, honning, ahornsirup, frugter, ketchup, dips, saltlage, varmeoverførselsvæsker, skæreolier, vejafisning, frostvæske, saltvandsakvarier, saltvandspools, kæledyrssundhed, sportshydrering og mere. |
| Inkluderer | SmartRef, Quick Guide, Safety Guide, 2 x AAA-batterier, 4 x pipetter |
| IP-vurdering | IP66/67 |
| Visa mer |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.