Få mere at vide
Eppendorf™ SmartExtender varmestativ
Artikelnummer. 15934032 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
Op til 12 x 1,5 ml kar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
15934032 Op til 12 x 1,5 ml kar Hver
1 options
Artikelnummer. 15934032 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5322000008
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Tillæg til termoblokke og termomixere, der giver ekstra/parallelle inkubationsbrønde.
  • Kan nemt bruges som en tilføjelse til din eksisterende Eppendorf SmartBlocks og den Eppendorf ThermoMixer C/Fx samt Eppendorf ThermoStat C
  • Op til 12 ekstra beholdere (1,5 ml) kan varmes op for højere gennemløb og større fleksibilitet
  • Uafhængig opvarmningsfunktion til den anden temperatur muliggør en parallel brug af en Eppendorf SmartBlock og SmartExtender
  • De Eppendorf SmartBlock i midten kan stadig bruges til opvarmning, køling og blanding
  • Nem installation uden værktøj på få sekunder
  • Kun aktiv opvarmning
  • Kompatibel med alle Eppendorf SmartBlocks
  • Firmwareopdatering påkrævet for brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Temperaturområde (metrisk) 3 °C over stuetemperatur til 110 °C
Til brug med (udstyr) SmartBlocks, Eppendorf ThermoMixer™ C/Fx, ThermoStat C
Volumen Op til 12 x 1,5 ml kar