Beskrivelse
- For Eppendorf Deepwell Plade 96/1000μ L
- Optimeret blokdesign understøtter optimal temperaturoverførsel i din prøve for at modtage fremragende resultater
- Eppendorf SmartBlock-specifik kalibrering med integreret sensorteknologi maksimerer temperaturnøjagtighed og homogenitet
- Hver SmartBlock inspiceres individuelt i produktionen for temperaturnøjagtighed og leveres inklusiv serienummerspecifikt certifikat til dokumentationsformål
- Isolerede termoblokke for ergonomisk betjening - du brænder ikke fingrene (PhysioCare Concept )
- Automatisk blokgenkendelse for sikker håndtering
- Eppendorf QuickRelease™ teknologi muliggør hurtig og enkel blokudveksling - intet behov for værktøj
- Begrænset til ThermoMixer C og ThermoStat C
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Deepwell plader, 96/1.000μ L |
| Type | Blok |
| Inkluderer | Låg |