Få mere at vide
Thermo Scientific™ Smart2Pure 12 Vandrensningssystem RO Membran med integreret forbehandling
Artikelnummer. 11347141 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Patrontype:
Omvendt osmosemembran
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Patrontype Pakningsstørrelse
11347141 Omvendt osmosemembran Hver
1 options
Artikelnummer. 11347141 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 09.2012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4075.00 DKK
    3931.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 143.07 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
  • RO membran med integreret forbehandling
  • Til brug med Smart2Pure vandrensningssystem
  • 12L/time flowhastighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Patrontype Omvendt osmosemembran
Oversigt Omvendt osmose med integreret forbehandling
Flowhastighed 12 L/hr.
Produkt Vandtype Type 3
Til brug med (applikation) AA, IC, ICP , standardbuffer
RO flowhastighed 12 L/hr.
Produkttype Reservedel til Smart2Pure vandrensningssystem