Få mere at vide
Thermo Scientific™ Smart-Vue Pro Quatro Moduler 868Mhz
Artikelnummer. 17501076 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Display Type:
LCD-skærm
Artikelnummer. Display Type
17501076 LCD-skærm
1 options
Artikelnummer. 17501076 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SVPHWRMOD024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5870.00 DKK
    5700.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 169.83 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Øg effektiviteten med multisensor trådløs overvågning
Smart-Vue Pro Quattro Kun 868Mhz. Leveres med to 3,6V lithiumbatterier, to sensormonteringssæt, en monteringsholder, en antenne og to 1,5 m/5 ft. fladkabel.
  • Lysstærk 2,4 tommer farveberøringsskærm med flere visninger
  • Alarmer lokalt med real-time audiovisuelle alarmer på modulerne
  • Audiovisuelle alarmer til lokal meddelelse
  • Kommunikation lokalt via Bluetooth og til systemet via LoRaLow
  • AC strømforbrug igennem USB adgang til havnen
  • Valgfri udskiftelig batteristrøm med forlænget levetid (minimum 1 år) tillader kontinuerlig overvågning
  • Valg af kablede og trådløse sensorer med automatisk sensordetektion
  • Brugersporbarhed med tilpassede niveauer af brugeradgang med krypteret adgangskodebeskyttelse
Tekniske data
Type modul
Display Type LCD-skærm
Batteritype 3,6 V lithium batteri
Batterilevetid 2 år
Inkluderer To 3,6 V lithium-batterier, to sensormonteringssæt, en monteringsholder, en antenne og to 1,5 m/5 fod fladkabler
Certificeringer/compliance Smart-Vue Pro understøtter overensstemmelse med 21 CFR Part 11, cGxP og SOP compliance