Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART SPME Fibre til TriPlus™ RSH SMART Autosamplere
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Spor oplysninger såsom varenummer, partinummer, brugsområde og historik for Thermo Scientific™ SMART SPME Fibre installeret på TriPlus™ RSH SMART Autosamplere. Hver fiber er udstyret med en ID-chip, som gemmer denne brugsbaserede information til hurtig, opløsningsmiddelfri og automatiseret prøveforberedelse. Når den er installeret på TriPlus RSH SMART Autosampler, informationen for SPME Fibres kan tilgås og rapporteres direkte via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS software.
Automatiser opløsningsmiddelfri fastfase mikroekstraktion (SPME) prøveforberedelse ved at udføre prøveekstraktion og berigelse i et enkelt trin med vores SMART SPME fibre.
SMART SPME Fibres tilbyder også den ekstra fordel ved at spore brugsoplysninger. SMART SPME-fibre er kompatible med alle TriPlus™ RSH instrumenter samt PAL-platforme og instrumenter i AOC-6000-serien.
SMART Teknologiske fordele
- Få større tillid til analytiske resultater
- Sørg for fejlfri brug af SPME-fibre gennem automatisk identifikation
- Støtte GLP akkreditering med sporbarhed af brugshistorik
- Optimer forbruget ved at overvåge brugsforhold og levetid
- Letter SPME Fibres-administration takket være farvekodet sundhedsmeddelelses-dashboard integreret i Chromeleon™ CDS
Tekniske data
Tekniske data
| Tykkelse (metrisk) | 85μ m |
| Længde (metrisk) | Faselængde: 10 mm |
| Mængde | 1/Pk. |
| Oversigt | SMART SPME Fiber: Acrylat (polyacrylat), 85μ m, Grå, 1/Pk. |
| Type | Fiber |
| Fase | Akryl (polyacrylat), 85μ m |
| Farve | Grå |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 23 Måler |