Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART SPME Fibre til TriPlus™ RSH SMART Autosamplere
Artikelnummer. 17737474 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Fase:
Akrylat, 85 μm
Carbon WR/PDMS, 95 μm
DVB/Carbon WR/PDMS, 50/30 μm
DVB/PDMS, 65 μm
Diverse
PDMS, 100 μm
PDMS, 30 μm
PDMS, 7 μm
Mængde:
1/Pk.
3/pakke
5/pakke
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fase Mængde
17737474 PDMS, 100 μm 3/pakke
17797454 PDMS, 7 μm 1/Pk.
17707464 PDMS, 7 μm 3/pakke
17717464 PDMS, 30 μm 1/Pk.
17727464 PDMS, 30 μm 3/pakke
17737464 DVB/Carbon WR/PDMS, 50/30 μm 1/Pk.
17747464 DVB/Carbon WR/PDMS, 50/30 μm 3/pakke
17757464 DVB/PDMS, 65 μm 1/Pk.
17767464 DVB/PDMS, 65 μm 3/pakke
17777464 Akrylat, 85 μm 1/Pk.
17787464 Akrylat, 85 μm 3/pakke
17797464 Diverse 5/pakke
17707474 Carbon WR/PDMS, 95 μm 1/Pk.
17717474 Carbon WR/PDMS, 95 μm 3/pakke
17727474 PDMS, 100 μm 1/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17737474 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 36SP10P3SM
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Spor del- og partinumre, brugsområde, historik og mere for SMART SPME Fibre på TriPlus™ RSH SMART Autosampler.
Spor oplysninger såsom varenummer, partinummer, brugsområde og historik for Thermo Scientific™ SMART SPME Fibre installeret på TriPlus™ RSH SMART Autosamplere. Hver fiber er udstyret med en ID-chip, som gemmer denne brugsbaserede information til hurtig, opløsningsmiddelfri og automatiseret prøveforberedelse. Når den er installeret på TriPlus RSH SMART Autosampler, informationen for SPME Fibres kan tilgås og rapporteres direkte via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS software.
Automatiser opløsningsmiddelfri fastfase mikroekstraktion (SPME) prøveforberedelse ved at udføre prøveekstraktion og berigelse i et enkelt trin med vores SMART SPME fibre.
SMART SPME Fibres tilbyder også den ekstra fordel ved at spore brugsoplysninger. SMART SPME-fibre er kompatible med alle TriPlus™ RSH instrumenter samt PAL-platforme og instrumenter i AOC-6000-serien.
SMART Teknologiske fordele
  • Få større tillid til analytiske resultater
  • Sørg for fejlfri brug af SPME-fibre gennem automatisk identifikation
  • Støtte GLP akkreditering med sporbarhed af brugshistorik
  • Optimer forbruget ved at overvåge brugsforhold og levetid
  • Letter SPME Fibres-administration takket være farvekodet sundhedsmeddelelses-dashboard integreret i Chromeleon™ CDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tykkelse (metrisk) 100μ m
Længde (metrisk) Faselængde: 10 mm
Mængde 3/pakke
Oversigt SMART SPME Fiber: PDMS (Polydimethylsiloxan), 100μ m, Rød, 3/Pk.
Produkttype Fiber
Fase PDMS, 100 μm
Farve Rød
Diameter (metrisk) Udvendig 23 Måler