Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART SPME pile til TriPlus™ RSH SMART Autosamplere
Artikelnummer. 17777444 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Fase:
Akrylat, 100 μm
Carbon WR/PDMS, 120 μm
DVB/C-WR/PDMS, 120 μm
DVB/PDMS, 120 μm
Diverse
PDMS, 100 μm
PDMS, 250 μm
Mængde:
Pk. af 1
Pk. af 3
Pk. af 5
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fase Mængde
17777444 Akrylat, 100 μm Pk. af 3
17767444 Akrylat, 100 μm Pk. af 1
17787444 Diverse Pk. af 5
17797444 PDMS, 100 μm Pk. af 1
17707454 PDMS, 100 μm Pk. af 3
17717454 DVB/C-WR/PDMS, 120 μm Pk. af 1
17727454 DVB/C-WR/PDMS, 120 μm Pk. af 3
17737454 Carbon WR/PDMS, 120 μm Pk. af 1
17747454 Carbon WR/PDMS, 120 μm Pk. af 3
17757454 DVB/PDMS, 120 μm Pk. af 1
17767454 DVB/PDMS, 120 μm Pk. af 3
17777454 PDMS, 250 μm Pk. af 1
17787454 PDMS, 250 μm Pk. af 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17777444 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 36SA10A3SM
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Spor del- og partinumre, brugsområde, historik og mere for Thermo Scientific™ SMART SPME pile på TriPlus™ RSH SMART Autosampler.
Spor oplysninger såsom varenummer, partinummer, brugsområde og historik for Thermo Scientific™ SMART SPME pile installeret på TriPlus™ RSH SMART Autosamplere. Hver pil er udstyret med en ID-chip, som gemmer denne brugsbaserede information til hurtig, opløsningsmiddelfri og automatiseret prøveforberedelse. Når den er installeret på TriPlus RSH SMART Autosampler, oplysningerne til SMART SPME-pile kan tilgås og rapporteres direkte via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS software.
Automatiser opløsningsmiddelfri fastfase mikroekstraktion (SPME) prøveforberedelse ved at udføre prøveekstraktion og berigelse i et enkelt trin med vores SMART SPME pile.
SMART SPME Arrows tilbyder også den ekstra fordel ved at spore brugsoplysninger. SMART SPME pile er kompatible med alle TriPlus™ RSH instrumenter samt PAL-platforme og instrumenter i AOC-6000-serien.
SMART Teknologiske fordele
  • Få større tillid til analytiske resultater
  • Sørg for fejlfri brug af SPME-pile gennem automatisk identifikation
  • Støtte GLP akkreditering med sporbarhed af brugshistorik
  • Optimer forbruget ved at overvåge brugsforhold og levetid
  • Faciliter SPME Arrow-administration takket være farvekodet sundhedsmeddelelses-dashboard integreret i Chromeleon™ CDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) Faselængde: 20 mm
Mængde Pk. af 3
Oversigt SMART SPME pil 1,1 mm: Akryl (polyacrylat), 100μ m, Grå, 3/Pk.
Produkttype Arrow
Fase Akrylat, 100 μm
Farve Grå
Diameter (metrisk) Udvendig 1.1 mm