Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART SPME pile til TriPlus™ RSH SMART Autosamplere
Artikelnummer. 17737454 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Fase:
Akryl (polyacrylat), 100μ m
Akryl tykkelse 100μ m; Carbon WR/PDMS tykkelse 120μ m; DVB/PDMS tykkelse 120μ m; PDMS tykkelse 100μ m; DVB/Carbon WR/PDMS tykkelse 120μ m
Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/ Polydimethylsiloxan), 120μ m
DVB/C-WR/PDMS (Divinylbenzen/Carbon WR/Polydimethylsiloxan), 120μ m
DVB/PDMS (Divinylbenzen), 120μ m
PDMS (polydimethylsiloxan), 100μ m
PDMS (polydimethylsiloxan), 250μ m
Mængde:
Pk. af 1
Pk. af 3
Pk. af 5
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fase Mængde
17737454 Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/ Polydimethylsiloxan), 120μ m Pk. af 1
17767444 Akryl (polyacrylat), 100μ m Pk. af 1
17777444 Akryl (polyacrylat), 100μ m Pk. af 3
17787444 Akryl tykkelse 100μ m; Carbon WR/PDMS tykkelse 120μ m; DVB/PDMS tykkelse 120μ m; PDMS tykkelse 100μ m; DVB/Carbon WR/PDMS tykkelse 120μ m Pk. af 5
17797444 PDMS (polydimethylsiloxan), 100μ m Pk. af 1
17707454 PDMS (polydimethylsiloxan), 100μ m Pk. af 3
17717454 DVB/C-WR/PDMS (Divinylbenzen/Carbon WR/Polydimethylsiloxan), 120μ m Pk. af 1
17727454 DVB/C-WR/PDMS (Divinylbenzen/Carbon WR/Polydimethylsiloxan), 120μ m Pk. af 3
17747454 Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/ Polydimethylsiloxan), 120μ m Pk. af 3
17757454 DVB/PDMS (Divinylbenzen), 120μ m Pk. af 1
17767454 DVB/PDMS (Divinylbenzen), 120μ m Pk. af 3
17777454 PDMS (polydimethylsiloxan), 250μ m Pk. af 1
17787454 PDMS (polydimethylsiloxan), 250μ m Pk. af 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17737454 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 36SA12B1SM
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Spor del- og partinumre, brugsområde, historik og mere for Thermo Scientific™ SMART SPME pile på TriPlus™ RSH SMART Autosampler.
Spor oplysninger såsom varenummer, partinummer, brugsområde og historik for Thermo Scientific™ SMART SPME pile installeret på TriPlus™ RSH SMART Autosamplere. Hver pil er udstyret med en ID-chip, som gemmer denne brugsbaserede information til hurtig, opløsningsmiddelfri og automatiseret prøveforberedelse. Når den er installeret på TriPlus RSH SMART Autosampler, oplysningerne til SMART SPME-pile kan tilgås og rapporteres direkte via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS software.
Automatiser opløsningsmiddelfri fastfase mikroekstraktion (SPME) prøveforberedelse ved at udføre prøveekstraktion og berigelse i et enkelt trin med vores SMART SPME pile.
SMART SPME Arrows tilbyder også den ekstra fordel ved at spore brugsoplysninger. SMART SPME pile er kompatible med alle TriPlus™ RSH instrumenter samt PAL-platforme og instrumenter i AOC-6000-serien.
SMART Teknologiske fordele
  • Få større tillid til analytiske resultater
  • Sørg for fejlfri brug af SPME-pile gennem automatisk identifikation
  • Støtte GLP akkreditering med sporbarhed af brugshistorik
  • Optimer forbruget ved at overvåge brugsforhold og levetid
  • Faciliter SPME Arrow-administration takket være farvekodet sundhedsmeddelelses-dashboard integreret i Chromeleon™ CDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) Faselængde: 20 mm
Mængde Pk. af 1
Oversigt SMART SPME-pil 1,1 mm: Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range), 120μ m, Lyseblå, 1/Pk.
Type Pil
Fase Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/ Polydimethylsiloxan), 120μ m
Farve Lyseblå
Diameter (metrisk) Udvendig 1.1 mm