Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART SPME pile til TriPlus™ RSH SMART Autosamplere
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Spor oplysninger såsom varenummer, partinummer, brugsområde og historik for Thermo Scientific™ SMART SPME pile installeret på TriPlus™ RSH SMART Autosamplere. Hver pil er udstyret med en ID-chip, som gemmer denne brugsbaserede information til hurtig, opløsningsmiddelfri og automatiseret prøveforberedelse. Når den er installeret på TriPlus RSH SMART Autosampler, oplysningerne til SMART SPME-pile kan tilgås og rapporteres direkte via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS software.
Automatiser opløsningsmiddelfri fastfase mikroekstraktion (SPME) prøveforberedelse ved at udføre prøveekstraktion og berigelse i et enkelt trin med vores SMART SPME pile.
SMART SPME Arrows tilbyder også den ekstra fordel ved at spore brugsoplysninger. SMART SPME pile er kompatible med alle TriPlus™ RSH instrumenter samt PAL-platforme og instrumenter i AOC-6000-serien.
SMART Teknologiske fordele
- Få større tillid til analytiske resultater
- Sørg for fejlfri brug af SPME-pile gennem automatisk identifikation
- Støtte GLP akkreditering med sporbarhed af brugshistorik
- Optimer forbruget ved at overvåge brugsforhold og levetid
- Faciliter SPME Arrow-administration takket være farvekodet sundhedsmeddelelses-dashboard integreret i Chromeleon™ CDS
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | Faselængde: 20 mm |
| Mængde | Pk. af 3 |
| Oversigt | SMART SPME pil 1,1 mm: DVB/C-WR/PDMS (Divinylbenzen/Carbon WR/Polydimethylsiloxan), 120μ m, Mørkegrå, 3/Pk. |
| Type | Pil |
| Fase | DVB/C-WR/PDMS (Divinylbenzen/Carbon WR/Polydimethylsiloxan), 120μ m |
| Farve | Mørkegrå |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.1 mm |