Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART SPME pile til TriPlus™ RSH SMART Autosamplere
Artikelnummer. 17717454 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Fase:
Akrylat, 100 μm
Carbon WR/PDMS, 120 μm
DVB/C-WR/PDMS, 120 μm
DVB/PDMS, 120 μm
Diverse
PDMS, 100 μm
PDMS, 250 μm
Mængde:
Pk. af 1
Pk. af 3
Pk. af 5
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fase Mængde
17717454 DVB/C-WR/PDMS, 120 μm Pk. af 1
17767444 Akrylat, 100 μm Pk. af 1
17777444 Akrylat, 100 μm Pk. af 3
17787444 Diverse Pk. af 5
17797444 PDMS, 100 μm Pk. af 1
17707454 PDMS, 100 μm Pk. af 3
17727454 DVB/C-WR/PDMS, 120 μm Pk. af 3
17737454 Carbon WR/PDMS, 120 μm Pk. af 1
17747454 Carbon WR/PDMS, 120 μm Pk. af 3
17757454 DVB/PDMS, 120 μm Pk. af 1
17767454 DVB/PDMS, 120 μm Pk. af 3
17777454 PDMS, 250 μm Pk. af 1
17787454 PDMS, 250 μm Pk. af 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17717454 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 36SA11T1SM
Spar op til 60 % på essentielle produkter til kontrakttest
Brug rabatkode 28025
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spor del- og partinumre, brugsområde, historik og mere for Thermo Scientific™ SMART SPME pile på TriPlus™ RSH SMART Autosampler.
Spor oplysninger såsom varenummer, partinummer, brugsområde og historik for Thermo Scientific™ SMART SPME pile installeret på TriPlus™ RSH SMART Autosamplere. Hver pil er udstyret med en ID-chip, som gemmer denne brugsbaserede information til hurtig, opløsningsmiddelfri og automatiseret prøveforberedelse. Når den er installeret på TriPlus RSH SMART Autosampler, oplysningerne til SMART SPME-pile kan tilgås og rapporteres direkte via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS software.
Automatiser opløsningsmiddelfri fastfase mikroekstraktion (SPME) prøveforberedelse ved at udføre prøveekstraktion og berigelse i et enkelt trin med vores SMART SPME pile.
SMART SPME Arrows tilbyder også den ekstra fordel ved at spore brugsoplysninger. SMART SPME pile er kompatible med alle TriPlus™ RSH instrumenter samt PAL-platforme og instrumenter i AOC-6000-serien.
SMART Teknologiske fordele
  • Få større tillid til analytiske resultater
  • Sørg for fejlfri brug af SPME-pile gennem automatisk identifikation
  • Støtte GLP akkreditering med sporbarhed af brugshistorik
  • Optimer forbruget ved at overvåge brugsforhold og levetid
  • Faciliter SPME Arrow-administration takket være farvekodet sundhedsmeddelelses-dashboard integreret i Chromeleon™ CDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) Faselængde: 20 mm
Mængde Pk. af 1
Oversigt SMART SPME pil 1,1 mm: DVB/C-WR/PDMS (Divinylbenzen/Carbon WR/Polydimethylsiloxan), 120μ m, Mørkegrå, 1/Pk.
Type Pil
Fase DVB/C-WR/PDMS, 120 μm
Farve Mørkegrå
Diameter (metrisk) Udvendig 1.1 mm