Få mere at vide
Moldex™ Smart FFP-maske
Beskrivelse
Moldex Smart Series FFP2 NR D støvmaske uden ventil.
Velegnet til de fleste industrielle applikationer er denne generelle maske stærk og holdbar. De ActiveForm™ forseglingen tilpasser sig automatisk til forskellige ansigtsformer og bevægelser for at give en sikker forsegling.
Velegnet til de fleste industrielle applikationer er denne generelle maske stærk og holdbar. De ActiveForm™ forseglingen tilpasser sig automatisk til forskellige ansigtsformer og bevægelser for at give en sikker forsegling.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 149:2001 +A1:2009 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Smart FFP-maske |
| Til brug med (applikation) | Til beskyttelse mod fint giftigt støv, olie- og vandbaseret tåge og dampe |