Få mere at vide
Moldex™ Smart FFP-maske
Artikelnummer. 12392299
Til brug med (applikation):
Generel afhjælpning eller beskyttelse mod ozon
Til beskyttelse mod fint giftigt støv, olie- og vandbaseret tåge og dampe
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Artikelnummer. 12392299
Brand: Moldex™ 244501
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskytter mod ozon og lindrer gener
Moldex Smart Special FFP2 NR D + Ozon 10 x WEL ventil støvmaske.
Det aktiverede kullag indbygget i denne maske giver lindring af lave niveauer af gasser og dampe, som ofte findes i forbindelse med partikelfarer. FFP2 NR D + Ozon 10 x WEL.
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 149:2001 +A1:2009
Engangs Engangsbrug
Produkttype Smart FFP-maske
Til brug med (applikation) Generel afhjælpning eller beskyttelse mod ozon
Inkluderer Komfortabel næsetætning
Mængde 10/Pk.