Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Trypsin sæt
Artikelnummer. 15688663 Shop alle Thermo Scientific produkter
Format:
SMART Digest Resin, Bulk Ikke-magnetisk
SMART Digest Resin, Bulk Magnetic
SMART Digest lav pH-buffer
SMART Digest lav pH-harpiks på forhånd fyldt i PCR-rør
SMART Fordøj opløseligt trypsin
SMART Fordøjet harpiks på forhånd fyldt i PCR-rør
Type:
Proteinfordøjelse
Proteinfordøjelse, MAM
Inkluderer:
Bulk Ikke-magnetisk SMART Fordøje harpiks, SMART Digest Buffer, Opsamlingsplade, Filterplade
Bulk Ikke-magnetisk SMART Fordøje harpiks, SMART Digest buffer, opsamlingsplade, SOLAμ SPE plade
Bulk magnetisk SMART Fordøje harpiks, SMART Digest Buffer, Opsamlingsplade, Filterplade
Bulk magnetisk SMART Fordøje harpiks, SMART Digest buffer
Bulk magnetisk SMART Fordøje harpiks, SMART Digest buffer, opsamlingsplade, SOLAμ SPE plade
SMART Digest Resin forudfyldt i 96 PCR-rør, opsamlingsplade, SOLAμ SPE plade
SMART Digest Resin forudfyldt i 96 PCR-rør, opsamlingsplade, filterplade
SMART Digest lav pH-buffer
SMART Digest lav pH-harpiks på forhånd fyldt i 96 PCR-rør, opsamlingsplade
SMART Fordøj opløseligt trypsin, SMART Digest Buffer, Opsamlingsplade
SMART Fordøjelsesharpiks forfyldt i 96 PCR-rør, opsamlingsplade
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 15688663
Brand: Thermo Scientific™ 60109103MB
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Få hurtig, enkel og meget reproducerbar trypsinproteinfordøjelse til peptidkarakterisering og kvantificering i biofarmaceutisk proteinforskning.
Få analytiske resultater af høj kvalitet fra proteinfordøjelser ved hjælp af Thermo Scientific™ SMART Digest™ Sæt. Et væsentligt fremskridt inden for prøveforberedelse til biofarmaceutisk proteinforskning, giver kittene hurtig og enkel proteinfordøjelse med høj reproducerbarhed, høj følsomhed og høje niveauer af datakvalitet i et format, der er kompatibelt med automatisering. De SMART Digest Kits er en væsentlig forbedring i forhold til nuværende proteinfordøjelsesteknologier i opløsning, som ikke er reproducerbare, har dårlig følsomhed og anvender langvarige metoder, der ikke kan automatiseres.
Trypsin proteinfordøjelse
SMART Digest-sæt gør dig i stand til at karakterisere og kvantificere proteiner hurtigere, nemmere og hurtigere end nogensinde før. Denne version af sættet bruger trypsin, som spalter peptider på den C-terminale side af lysin og arginin aminosyrerester.
Nemt og enkelt
  • Markant øget hastighed af prøvebehandling
  • Enkel proces
  • Automatiser nemt hele protokollen til high-throughput-behandling
Pålidelige resultater
  • Øget reproducerbarhed i forhold til eksisterende protokoller
  • Højere følsomhed
  • Højere datasikkerhed
Reducerer prøveforberedelsestiden markant
Det tager typisk mindre end 60 minutter (afhængig af prøvens kompleksitet) at opnå fuld fordøjelse, mens en fordøjelse i opløsning kan tage op til 24 timer.
Renere prøver
Reduktion i antallet af anvendte kemikalier og det immobiliserede trypsindesign hjælper med at afbøde kemisk inducerede posttranslationelle modifikationer (PTM'er) og autolyse. Dette resulterer i resultater, der er lettere at fortolke.
Par med SOLAμ SPE plader til afsaltning
Når det bruges sammen med SMART Digest kits til afsaltning, Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE fastfase ekstraktionsplader giver en hurtig, brugervenlig, robust og let automatiserbar prøveforberedelsesløsning til analyse af biomolekyler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Proteinfordøjelse
Oversigt SMART Digest Trypsin Kit Magnetic Bulk Resin option med SOLAμ /opsamlingsplade
Format SMART Digest Resin, Bulk Magnetic
Enzym Trypsin
Spaltning C-terminal side af lysin og arginin aminosyrer
Fange Ingen
Produktlinje SMART Fordøje
Til brug med (applikation) Peptidkvantificering, Peptidkortlægning
Inkluderer Bulk magnetisk SMART Fordøje harpiks, SMART Digest buffer, opsamlingsplade, SOLAμ SPE plade