Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Trypsin sæt
Artikelnummer. 15668693 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Format:
Bulk Lav-pH harpiks
Bulk Magnetisk harpiks med lav pH
Bulk ikke-magnetisk harpiks
Bulk magnetisk harpiks
Harpiks i forfyldte PCR-rør
Opløseligt trypsin
Type:
Opløseligt trypsin-kit - 10 pk.
Opløseligt trypsin-sæt - lav pH
Opløseligt trypsinsæt
Trypsin-sæt
Inkluderer:
Lav pH-harpiks, opsamlingsplade
Opløselig trypsin, buffer, opsamlingsplade
Opløseligt trypsin, lav pH-buffer, opsamlingsplade
Resin, Buffer
Resin, buffer, opsamlingsplade, filterplade
Resin, buffer, samlingsplade, SOLA μ SPE-plade
Resin, indsamlingsplade, SOLA μ SPE-plade
Resin, opsamlingsplade, filterplade
Resin, samlingsplade
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Type Inkluderer Pakningsstørrelse
15668693 Opløseligt trypsin Opløseligt trypsinsæt Opløselig trypsin, buffer, opsamlingsplade Hver
15382360 Harpiks i forfyldte PCR-rør Trypsin-sæt Resin, samlingsplade 1 sæt
16434839 Bulk Lav-pH harpiks Trypsin-sæt Resin, samlingsplade 1 sæt
15994417 Harpiks i forfyldte PCR-rør Trypsin-sæt Lav pH-harpiks, opsamlingsplade Hver
15317298 Harpiks i forfyldte PCR-rør Trypsin-sæt Resin, indsamlingsplade, SOLA μ SPE-plade Hver
16444839 Bulk Magnetisk harpiks med lav pH Trypsin-sæt Resin, samlingsplade -
15357350 Harpiks i forfyldte PCR-rør Trypsin-sæt Resin, opsamlingsplade, filterplade Hver
30130374 Opløseligt trypsin Opløseligt trypsin-sæt - lav pH Opløseligt trypsin, lav pH-buffer, opsamlingsplade -
15791377 Bulk magnetisk harpiks Trypsin-sæt Resin, Buffer 1 sæt
15648663 Bulk magnetisk harpiks Trypsin-sæt Resin, Buffer Hver
15658663 Bulk ikke-magnetisk harpiks Trypsin-sæt Resin, buffer, opsamlingsplade, filterplade Hver
15668663 Bulk magnetisk harpiks Trypsin-sæt Resin, buffer, opsamlingsplade, filterplade Hver
15678663 Bulk ikke-magnetisk harpiks Trypsin-sæt Resin, buffer, samlingsplade, SOLA μ SPE-plade Hver
15688663 Bulk magnetisk harpiks Trypsin-sæt Resin, buffer, samlingsplade, SOLA μ SPE-plade Hver
30090382 Opløseligt trypsin Opløseligt trypsin-kit - 10 pk. Opløselig trypsin, buffer, opsamlingsplade -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 15668693 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60113101
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Få hurtig, enkel og meget reproducerbar trypsinproteinfordøjelse til peptidkarakterisering og kvantificering i biofarmaceutisk proteinforskning.
Få analytiske resultater af høj kvalitet fra proteinfordøjelser ved hjælp af Thermo Scientific™ SMART Digest™ Sæt. Et væsentligt fremskridt inden for prøveforberedelse til biofarmaceutisk proteinforskning, giver kittene hurtig og enkel proteinfordøjelse med høj reproducerbarhed, høj følsomhed og høje niveauer af datakvalitet i et format, der er kompatibelt med automatisering. De SMART Digest Kits er en væsentlig forbedring i forhold til nuværende proteinfordøjelsesteknologier i opløsning, som ikke er reproducerbare, har dårlig følsomhed og anvender langvarige metoder, der ikke kan automatiseres.
Trypsin proteinfordøjelse
SMART Digest-sæt gør dig i stand til at karakterisere og kvantificere proteiner hurtigere, nemmere og hurtigere end nogensinde før. Denne version af sættet bruger trypsin, som spalter peptider på den C-terminale side af lysin og arginin aminosyrerester.
Nemt og enkelt
  • Markant øget hastighed af prøvebehandling
  • Enkel proces
  • Automatiser nemt hele protokollen til high-throughput-behandling
Pålidelige resultater
  • Øget reproducerbarhed i forhold til eksisterende protokoller
  • Højere følsomhed
  • Højere datasikkerhed
Reducerer prøveforberedelsestiden markant
Det tager typisk mindre end 60 minutter (afhængig af prøvens kompleksitet) at opnå fuld fordøjelse, mens en fordøjelse i opløsning kan tage op til 24 timer.
Renere prøver
Reduktion i antallet af anvendte kemikalier og det immobiliserede trypsindesign hjælper med at afbøde kemisk inducerede posttranslationelle modifikationer (PTM'er) og autolyse. Dette resulterer i resultater, der er lettere at fortolke.
Par med SOLAμ SPE plader til afsaltning
Når det bruges sammen med SMART Digest kits til afsaltning, Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE fastfase ekstraktionsplader giver en hurtig, brugervenlig, robust og let automatiserbar prøveforberedelsesløsning til analyse af biomolekyler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Opløseligt trypsinsæt
Oversigt SMART Digest Trypsin Kit, opløselig
Format Opløseligt trypsin
Enzym Trypsin
Spaltning C-terminal side af lysin og arginin aminosyrer
Fange Ingen
Produktlinje SMART Fordøje
Til brug med (applikation) Peptidkortlægning
Inkluderer Opløselig trypsin, buffer, opsamlingsplade