Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ RNase-sæt
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Få analytiske resultater af høj kvalitet fra mRNA-fordøjelser ved hjælp af Thermo Scientific™ SMART Digest™ RNase-sæt. Et betydeligt fremskridt i prøveforberedelse til oligonukleotidkortlægning og kvantificering, disse kits giver hurtig og enkel mRNA-fordøjelse med høj reproducerbarhed, høj følsomhed og høje niveauer af datakvalitet i et format, der er kompatibelt med automatisering.
Disse RNase-sæt bruger optimerede, varmestabile enzymer på magnetiske perler, hvilket giver mulighed for kontrol af delvis fordøjelse for at producere nødvendige fragmenter af ideel længde til sekventering med HRAM-MS.
Nemt og enkelt
- En simpel proces og kontrol af fordøjelsestid sikrer den nødvendige fragmentlængde til omfattende mRNA-sekventering med HRAM-MS
- Automatiser nemt hele protokollen til high-throughput-behandling
- Enkelt nukleasefordøjelse muliggør fuld karakterisering af mRNA
Pålidelige resultater
- Øget reproducerbarhed i forhold til eksisterende protokoller
- Højere datasikkerhed
- Ingen nukleasekontamination af den analytiske kolonne
RNase-sæt er tilgængelige med to endoribonuklease-enzymspecificiteter:
- RNase T1 nedbryder enkeltstrenget RNA ved G-rester
- RNase A nedbryder enkeltstrenget RNA ved C- og U-rester
Tekniske data
Tekniske data
| Spaltning | Nedbryder enkeltstrenget RNA ved G-rester |
| Enzym | RNase T1 |
| Format | Bulk magnetisk SMART Fordøj harpiks |
| Til brug med (applikation) | Oligonukleotidkortlægning |
| Produktlinje | SMART Fordøje |
| Type | RNA fordøjelse |
| Inkluderer | Bulk magnetisk SMART Fordøje harpiks, SMART Digest buffer |