Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ RNase-sæt
Artikelnummer. 17726789 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Enzym:
RNase A
RNase T1
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enzym
17726789 RNase A
17716789 RNase T1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17726789 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60120102
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Bruge SMART Digest™ RNase-sæt i dine oligonukleotidkortlægnings- og kvantificeringsarbejdsgange for at opnå analytiske resultater af høj kvalitet.
Få analytiske resultater af høj kvalitet fra mRNA-fordøjelser ved hjælp af Thermo Scientific™ SMART Digest™ RNase-sæt. Et betydeligt fremskridt i prøveforberedelse til oligonukleotidkortlægning og kvantificering, disse kits giver hurtig og enkel mRNA-fordøjelse med høj reproducerbarhed, høj følsomhed og høje niveauer af datakvalitet i et format, der er kompatibelt med automatisering.
Disse RNase-sæt bruger optimerede, varmestabile enzymer på magnetiske perler, hvilket giver mulighed for kontrol af delvis fordøjelse for at producere nødvendige fragmenter af ideel længde til sekventering med HRAM-MS.
Nemt og enkelt
  • En simpel proces og kontrol af fordøjelsestid sikrer den nødvendige fragmentlængde til omfattende mRNA-sekventering med HRAM-MS
  • Automatiser nemt hele protokollen til high-throughput-behandling
  • Enkelt nukleasefordøjelse muliggør fuld karakterisering af mRNA
Pålidelige resultater
  • Øget reproducerbarhed i forhold til eksisterende protokoller
  • Højere datasikkerhed
  • Ingen nukleasekontamination af den analytiske kolonne
RNase-sæt er tilgængelige med to endoribonuklease-enzymspecificiteter:
  • RNase T1 nedbryder enkeltstrenget RNA ved G-rester
  • RNase A nedbryder enkeltstrenget RNA ved C- og U-rester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spaltning Nedbryder enkeltstrenget RNA ved C- og U-rester
Enzym RNase A
Format Bulk magnetisk SMART Fordøj harpiks
Til brug med (applikation) Oligonukleotidkortlægning
Produktlinje SMART Fordøje
Type RNA fordøjelse
Inkluderer Bulk magnetisk SMART Fordøje harpiks, SMART Digest buffer
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.