Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ RNase-sæt
Artikelnummer. 17716789 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Enzym:
RNase A
RNase T1
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enzym
17716789 RNase T1
17726789 RNase A
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17716789 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60120101
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge SMART Digest™ RNase-sæt i dine oligonukleotidkortlægnings- og kvantificeringsarbejdsgange for at opnå analytiske resultater af høj kvalitet.
Få analytiske resultater af høj kvalitet fra mRNA-fordøjelser ved hjælp af Thermo Scientific™ SMART Digest™ RNase-sæt. Et betydeligt fremskridt i prøveforberedelse til oligonukleotidkortlægning og kvantificering, disse kits giver hurtig og enkel mRNA-fordøjelse med høj reproducerbarhed, høj følsomhed og høje niveauer af datakvalitet i et format, der er kompatibelt med automatisering.
Disse RNase-sæt bruger optimerede, varmestabile enzymer på magnetiske perler, hvilket giver mulighed for kontrol af delvis fordøjelse for at producere nødvendige fragmenter af ideel længde til sekventering med HRAM-MS.
Nemt og enkelt
  • En simpel proces og kontrol af fordøjelsestid sikrer den nødvendige fragmentlængde til omfattende mRNA-sekventering med HRAM-MS
  • Automatiser nemt hele protokollen til high-throughput-behandling
  • Enkelt nukleasefordøjelse muliggør fuld karakterisering af mRNA
Pålidelige resultater
  • Øget reproducerbarhed i forhold til eksisterende protokoller
  • Højere datasikkerhed
  • Ingen nukleasekontamination af den analytiske kolonne
RNase-sæt er tilgængelige med to endoribonuklease-enzymspecificiteter:
  • RNase T1 nedbryder enkeltstrenget RNA ved G-rester
  • RNase A nedbryder enkeltstrenget RNA ved C- og U-rester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Spaltning Nedbryder enkeltstrenget RNA ved G-rester
Enzym RNase T1
Format Bulk magnetisk SMART Fordøj harpiks
Til brug med (applikation) Oligonukleotidkortlægning
Produktlinje SMART Fordøje
Type RNA fordøjelse
Inkluderer Bulk magnetisk SMART Fordøje harpiks, SMART Digest buffer