Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Proteinase K-sæt
Artikelnummer. 15658673
Skift visning
Oversigt:
Bulk Resin-mulighed
Bulk resin-mulighed med SOLA/μopsamlingsplade
Bulk resin-mulighed med filter-/opsamlingsplade
Magnetisk bulkharpiks mulighed
Magnetisk bulkresin mulighed med SOLA μ/indsamlingsplade
Magnetisk bulkresin mulighed med filter/opsamlingsplade
med SOLA μ/indsamlingsplade
med filter-/opsamlingsplade
med indsamlingsplade
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt unitSize
15658673 med indsamlingsplade Hver
15668673 Bulk Resin-mulighed Hver
15678673 Magnetisk bulkharpiks mulighed Hver
15688673 med filter-/opsamlingsplade Hver
15698673 Bulk resin-mulighed med filter-/opsamlingsplade Hver
15608683 Magnetisk bulkresin mulighed med filter/opsamlingsplade Hver
15618683 med SOLA μ/indsamlingsplade Hver
15628683 Bulk resin-mulighed med SOLA/μopsamlingsplade Hver
15638683 Magnetisk bulkresin mulighed med SOLA μ/indsamlingsplade Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15658673 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60109107
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få hurtig, enkel, meget reproducerbar og følsom immunopsamling og proteinfordøjelse i en enkelt brønd til dine biomarkørundersøgelser.
Få analytiske resultater af høj kvalitet fra proteinfordøjelser ved at bruge Thermo Scientific™ SMART Digest™ Proteinase K-sæt. Et væsentligt fremskridt inden for prøveforberedelse til biofarmaceutisk forskning, giver kittene hurtig og enkel proteinfordøjelse med høj reproducerbarhed, høj følsomhed og høje niveauer af datakvalitet i et format, der er kompatibelt med automatisering. SMART Digest Kits er en væsentlig forbedring i forhold til nuværende proteinfordøjelsesteknologier i opløsning, som ikke er reproducerbare, har dårlig følsomhed og anvender langvarige metoder, der ikke kan automatiseres.
Proteinase K Proteinfordøjelse
SMART Digest-sæt gør dig i stand til at karakterisere og kvantificere proteiner hurtigere, nemmere og hurtigere end nogensinde før. Denne version af sættet bruger proteinase K, som spalter peptidbindingen ved siden af carboxylgruppen af alifatiske og aromatiske aminosyrer med blokerede alfa-aminogrupper.
Nemt og enkelt
  • Markant øget hastighed af prøvebehandling
  • Enkel proces
  • Automatiser nemt hele protokollen til high-throughput-behandling
Pålidelige resultater
  • Øget reproducerbarhed i forhold til eksisterende protokoller
  • Højere følsomhed
  • Højere datasikkerhed
Reducerer prøveforberedelsestiden markant
Det tager typisk mindre end 60 minutter (afhængig af prøvens kompleksitet) at opnå fuld fordøjelse, mens en fordøjelse i opløsning kan tage op til 24 timer.
Renere prøver
Reduktion i antallet af anvendte kemikalier og det immobiliserede proteinase K-design hjælper med at afbøde kemisk inducerede posttranslationelle modifikationer (PTM'er) og autolyse. Resultaterne er nemmere at fortolke.
Par med SOLAμ SPE plader til afsaltning
Når det bruges sammen med SMART Digest til afsaltning, Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE fastfase ekstraktionsplader giver en hurtig, brugervenlig, robust og let automatiserbar prøveforberedelsesløsning til analyse af biomolekyler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt med indsamlingsplade
Fange Ingen
Spaltning Peptidbinding støder op til carboxylgruppen af alifatiske og aromatiske aminosyrer med blokerede alfa-aminogrupper
Enzym Proteinase K
Format SMART Fordøjet harpiks på forhånd fyldt i PCR-rør
Til brug med (applikation) Peptidkvantificering, Peptidkortlægning
Produktlinje SMART Fordøje
Type Proteinfordøjelse
Inkluderer SMART Fordøjelsesharpiks forfyldt i 96 PCR-rør, opsamlingsplade