Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Proteinase K-sæt
Beskrivelse
Få hurtig, enkel, meget reproducerbar og følsom immunopsamling og proteinfordøjelse i en enkelt brønd til dine biomarkørundersøgelser.
Få analytiske resultater af høj kvalitet fra proteinfordøjelser ved at bruge Thermo Scientific™ SMART Digest™ Proteinase K-sæt. Et væsentligt fremskridt inden for prøveforberedelse til biofarmaceutisk forskning, giver kittene hurtig og enkel proteinfordøjelse med høj reproducerbarhed, høj følsomhed og høje niveauer af datakvalitet i et format, der er kompatibelt med automatisering. SMART Digest Kits er en væsentlig forbedring i forhold til nuværende proteinfordøjelsesteknologier i opløsning, som ikke er reproducerbare, har dårlig følsomhed og anvender langvarige metoder, der ikke kan automatiseres.
SMART Digest-sæt gør dig i stand til at karakterisere og kvantificere proteiner hurtigere, nemmere og hurtigere end nogensinde før. Denne version af sættet bruger proteinase K, som spalter peptidbindingen ved siden af carboxylgruppen af alifatiske og aromatiske aminosyrer med blokerede alfa-aminogrupper.
Nemt og enkelt- Markant øget hastighed af prøvebehandling
- Enkel proces
- Automatiser nemt hele protokollen til high-throughput-behandling
- Øget reproducerbarhed i forhold til eksisterende protokoller
- Højere følsomhed
- Højere datasikkerhed
Det tager typisk mindre end 60 minutter (afhængig af prøvens kompleksitet) at opnå fuld fordøjelse, mens en fordøjelse i opløsning kan tage op til 24 timer.
Renere prøverReduktion i antallet af anvendte kemikalier og det immobiliserede proteinase K-design hjælper med at afbøde kemisk inducerede posttranslationelle modifikationer (PTM'er) og autolyse. Resultaterne er nemmere at fortolke.
Par med SOLAμ SPE plader til afsaltningNår det bruges sammen med SMART Digest til afsaltning, Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE fastfase ekstraktionsplader giver en hurtig, brugervenlig, robust og let automatiserbar prøveforberedelsesløsning til analyse af biomolekyler.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | SMART Digest Proteinase K Kit Bulk Resin option med SOLAμ /opsamlingsplade |
| Fange | Ingen |
| Spaltning | Peptidbinding støder op til carboxylgruppen af alifatiske og aromatiske aminosyrer med blokerede alfa-aminogrupper |
| Enzym | Proteinase K |
| Format | SMART Digest Resin, Bulk Ikke-magnetisk |
| Til brug med (applikation) | Peptidkvantificering, Peptidkortlægning |
| Produktlinje | SMART Fordøje |
| Type | Proteinfordøjelse |
| Inkluderer | Bulk Ikke-magnetisk SMART Fordøje harpiks, SMART Digest buffer, opsamlingsplade, SOLAμ SPE plade |