Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Pepsin sæt
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Brug disse pepsinproteinfordøjelsessæt i dine arbejdsgange til peptidkortlægning og peptidkvantificering for at opnå analytiske resultater af høj kvalitet.
Bruge Thermo Scientific™ SMART Digest™ Pepsin Kits i dine arbejdsgange til peptidkortlægning og peptidkvantificering for at opnå analytiske resultater af høj kvalitet. Et væsentligt fremskridt inden for prøveforberedelse til biofarmaceutisk proteinforskning, giver kittene hurtig og enkel proteinfordøjelse med høj reproducerbarhed, høj følsomhed og høje niveauer af datakvalitet i et format, der er kompatibelt med automatisering. De SMART Digest Pepsin Kits er en væsentlig forbedring i forhold til nuværende proteinfordøjelsesteknologier i opløsning, som ikke er reproducerbare, har ringe følsomhed og anvender langvarige metoder, der ikke er egnede til automatisering.
Hvordan SMART Digest Pepsin Kits virker
Pepsin spalter proteiner fortrinsvis ved carboxylgrupper af aromatiske aminosyrer såsom phenylalanin, tryptophan og tyrosin. Det spalter ikke ved bindinger, der indeholder valin, alanin eller glycin. Pepsin bruges ofte til at generere antistoffragmenter. Pepsin bruges til at generere F(ab')2-fragmenter ved kun at fjerne den del af Fc-domænet ud over hængselregionen. De resulterende F(ab')2-fragmenter er sammensat af to antistofbindende Fab'-fragmenter forbundet med disulfider i hængselregionen.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Bulkharpiks (ingen opsamlingsplade) |
| Fange | Ingen |
| Spaltning | Hydrofobe rester i P1- og P1'-positioner på carboxylsiden af phenylalanin og leucin og på carboxylsiden af glutaminsyre |
| Enzym | Pepsin |
| Format | SMART Digest Resin, Bulk Ikke-magnetisk |
| Til brug med (applikation) | Peptidkvantificering, Peptidkortlægning |
| Produktlinje | SMART Fordøje |
| Type | Proteinfordøjelse |
| Inkluderer | Bulk Ikke-magnetisk SMART Fordøje harpiks, SMART Digest buffer |