Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Pepsin sæt
Artikelnummer. 16885951 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Bulk resin (ingen opsamlingsplade)
SOLA μ med indsamlingsplade
med filter- og opsamlingsplade
med indsamlingsplade
med magnetperle, bulk-mulighed (ingen indsamlingsplade)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
16885951 med indsamlingsplade 1 sæt
16815961 med filter- og opsamlingsplade 1 sæt
16825961 SOLA μ med indsamlingsplade -
16895951 Bulk resin (ingen opsamlingsplade) -
16805961 med magnetperle, bulk-mulighed (ingen indsamlingsplade) 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16885951 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60109110
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Brug disse pepsinproteinfordøjelsessæt i dine arbejdsgange til peptidkortlægning og peptidkvantificering for at opnå analytiske resultater af høj kvalitet.
Bruge Thermo Scientific™ SMART Digest™ Pepsin Kits i dine arbejdsgange til peptidkortlægning og peptidkvantificering for at opnå analytiske resultater af høj kvalitet. Et væsentligt fremskridt inden for prøveforberedelse til biofarmaceutisk proteinforskning, giver kittene hurtig og enkel proteinfordøjelse med høj reproducerbarhed, høj følsomhed og høje niveauer af datakvalitet i et format, der er kompatibelt med automatisering. De SMART Digest Pepsin Kits er en væsentlig forbedring i forhold til nuværende proteinfordøjelsesteknologier i opløsning, som ikke er reproducerbare, har ringe følsomhed og anvender langvarige metoder, der ikke er egnede til automatisering.
Hvordan SMART Digest Pepsin Kits virker
Pepsin spalter proteiner fortrinsvis ved carboxylgrupper af aromatiske aminosyrer såsom phenylalanin, tryptophan og tyrosin. Det spalter ikke ved bindinger, der indeholder valin, alanin eller glycin. Pepsin bruges ofte til at generere antistoffragmenter. Pepsin bruges til at generere F(ab')2-fragmenter ved kun at fjerne den del af Fc-domænet ud over hængselregionen. De resulterende F(ab')2-fragmenter er sammensat af to antistofbindende Fab'-fragmenter forbundet med disulfider i hængselregionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt med indsamlingsplade
Fange Ingen
Spaltning Hydrofobe rester i P1- og P1'-positioner på carboxylsiden af phenylalanin og leucin og på carboxylsiden af glutaminsyre
Enzym Pepsin
Format Forudfyldte PCR-rør
Til brug med (applikation) Peptidkvantificering, Peptidkortlægning
Produktlinje SMART Fordøje
Type Digest Pepsin Kit
Inkluderer SMART Fordøjelsesharpiks forfyldt i 96 PCR-rør, opsamlingsplade