Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Pepsin sæt
Artikelnummer. 16825961 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
Bulkharpiks (ingen opsamlingsplade)
SMART Digest Pepsin Kit med SOLAμ Samleplade
SMART Digest Pepsin Kit med filter og opsamlingsplade
SMART Digest Pepsin Kit med magnetisk perle, bulk mulighed (ingen opsamlingsplade)
SMART Digest Pepsin Kit med opsamlingsplade
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 16825961
Brand: Thermo Scientific™ 60109112
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse pepsinproteinfordøjelsessæt i dine arbejdsgange til peptidkortlægning og peptidkvantificering for at opnå analytiske resultater af høj kvalitet.
Bruge Thermo Scientific™ SMART Digest™ Pepsin Kits i dine arbejdsgange til peptidkortlægning og peptidkvantificering for at opnå analytiske resultater af høj kvalitet. Et væsentligt fremskridt inden for prøveforberedelse til biofarmaceutisk proteinforskning, giver kittene hurtig og enkel proteinfordøjelse med høj reproducerbarhed, høj følsomhed og høje niveauer af datakvalitet i et format, der er kompatibelt med automatisering. De SMART Digest Pepsin Kits er en væsentlig forbedring i forhold til nuværende proteinfordøjelsesteknologier i opløsning, som ikke er reproducerbare, har ringe følsomhed og anvender langvarige metoder, der ikke er egnede til automatisering.
Hvordan SMART Digest Pepsin Kits virker
Pepsin spalter proteiner fortrinsvis ved carboxylgrupper af aromatiske aminosyrer såsom phenylalanin, tryptophan og tyrosin. Det spalter ikke ved bindinger, der indeholder valin, alanin eller glycin. Pepsin bruges ofte til at generere antistoffragmenter. Pepsin bruges til at generere F(ab')2-fragmenter ved kun at fjerne den del af Fc-domænet ud over hængselregionen. De resulterende F(ab')2-fragmenter er sammensat af to antistofbindende Fab'-fragmenter forbundet med disulfider i hængselregionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt SMART Digest Pepsin Kit med SOLAμ Samleplade
Fange Ingen
Spaltning Hydrofobe rester i P1- og P1'-positioner på carboxylsiden af phenylalanin og leucin og på carboxylsiden af glutaminsyre
Enzym Pepsin
Format SMART Fordøjet harpiks på forhånd fyldt i PCR-rør
Til brug med (applikation) Peptidkvantificering, Peptidkortlægning
Produktlinje SMART Fordøje
Type Proteinfordøjelse
Inkluderer SMART Digest Resin forudfyldt i 96 PCR-rør, opsamlingsplade, SOLAμ SPE plade