Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Pepsin sæt
Artikelnummer. 16805961 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Bulkharpiks (ingen opsamlingsplade)
SMART Digest Pepsin Kit med SOLAμ Samleplade
SMART Digest Pepsin Kit med filter og opsamlingsplade
SMART Digest Pepsin Kit med magnetisk perle, bulk mulighed (ingen opsamlingsplade)
SMART Digest Pepsin Kit med opsamlingsplade
Pakningsstørrelse:
1 sæt
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt unitSize
16805961 SMART Digest Pepsin Kit med magnetisk perle, bulk mulighed (ingen opsamlingsplade) 1 sæt
16885951 SMART Digest Pepsin Kit med opsamlingsplade 1 sæt
16815961 SMART Digest Pepsin Kit med filter og opsamlingsplade 1 sæt
16825961 SMART Digest Pepsin Kit med SOLAμ Samleplade -
16895951 Bulkharpiks (ingen opsamlingsplade) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16805961 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60109110MB
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse pepsinproteinfordøjelsessæt i dine arbejdsgange til peptidkortlægning og peptidkvantificering for at opnå analytiske resultater af høj kvalitet.
Bruge Thermo Scientific™ SMART Digest™ Pepsin Kits i dine arbejdsgange til peptidkortlægning og peptidkvantificering for at opnå analytiske resultater af høj kvalitet. Et væsentligt fremskridt inden for prøveforberedelse til biofarmaceutisk proteinforskning, giver kittene hurtig og enkel proteinfordøjelse med høj reproducerbarhed, høj følsomhed og høje niveauer af datakvalitet i et format, der er kompatibelt med automatisering. De SMART Digest Pepsin Kits er en væsentlig forbedring i forhold til nuværende proteinfordøjelsesteknologier i opløsning, som ikke er reproducerbare, har ringe følsomhed og anvender langvarige metoder, der ikke er egnede til automatisering.
Hvordan SMART Digest Pepsin Kits virker
Pepsin spalter proteiner fortrinsvis ved carboxylgrupper af aromatiske aminosyrer såsom phenylalanin, tryptophan og tyrosin. Det spalter ikke ved bindinger, der indeholder valin, alanin eller glycin. Pepsin bruges ofte til at generere antistoffragmenter. Pepsin bruges til at generere F(ab')2-fragmenter ved kun at fjerne den del af Fc-domænet ud over hængselregionen. De resulterende F(ab')2-fragmenter er sammensat af to antistofbindende Fab'-fragmenter forbundet med disulfider i hængselregionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt SMART Digest Pepsin Kit med magnetisk perle, bulk mulighed (ingen opsamlingsplade)
Fange Ingen
Spaltning Hydrofobe rester i P1- og P1'-positioner på carboxylsiden af phenylalanin og leucin og på carboxylsiden af glutaminsyre
Enzym Pepsin
Format SMART Digest Resin, Bulk Magnetic
Til brug med (applikation) Peptidkvantificering, Peptidkortlægning
Produktlinje SMART Fordøje
Type Proteinfordøjelse
Inkluderer Bulk magnetisk SMART Fordøje harpiks, SMART Digest buffer