Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ OligoSelect™ Kit (Magnetisk VOKS perleformat)
Artikelnummer. 30308744 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Enzym:
Proteinase K
Artikelnummer. Enzym
30308744 Proteinase K
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30308744 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60190101
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Thermo Scientific™ SMART Digest™ OligoSelect-sæt muliggør effektiv forstyrrelse af protein-nukleotidbinding og ekstraktion af oligonukleotidbaserede lægemidler og metabolitter fra biofluider og væv for nøjagtig kvantificering med LC-MS. Dette sæt indeholder alle nødvendige enzymer, buffere og fastfaseekstraktionsmaterialer (SPE).
SMART Digest™ OligoSelect Kit giver en strømlinet løsning til forstyrrelse af protein-nukleotidbinding og ekstraktion af oligonukleotidbaserede lægemidler og metabolitter fra biofluider og væv, hvilket sikrer præcis kvantificering med LC-MS. Dette kit indeholder alle essentielle enzymer, buffere og ekstraktionsmaterialer og tilbyder et omfattende og pålideligt valg til dine laboratoriebehov.
  • Forstyrrer effektivt protein-nukleotidbindingen og udtrækker oligonukleotidbaserede lægemidler og metabolitter fra biofluider
  • Sikrer præcis kvantificering med LC-MS
  • Indeholder alle nødvendige enzymer for effektiv proteinfordøjelse
  • Leveres med nødvendige buffere for optimal enzymaktivitet
  • Har magnetiske WAX-perler til højhastighedsprøvebehandling
  • Omfattende kit designet til at effektivisere din arbejdsgang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengens vægt 5 mg
Fange Ingen
Spaltning Proteinase K spalter fortrinsvis peptidbindinger på den karboxyliske side af alifatiske og aromatiske aminosyrer
Enzym Proteinase K
Format Magnetisk
Til brug med (applikation) Effektiv forstyrrelse af protein-nukleotidbinding efterfulgt af ekstraktion af oligonukleotidbaserede lægemidler og metabolitter fra biofluider og væv før LC-MS-kvantificering.
Til brug med (udstyr) Universel
Partikelstørrelse 30 til 70 μm
Produktlinje SMART Fordøje
Sorbent Mixed Mode Svag Anion Exchanger, Polymer
Type Oligo Isolation
Volumen (metrisk) 1 mL
Volumen (metrisk) Nå 1 mL
Inkluderer SMART Fordøjelig opløselig proteinase K (0,5 ml 20 mg/ml), Proteinase K Digest Buffer (25 ml), Magnetiske VOKS-perler 96 brønd (5 mg/brønd), WAX Elution Buffer (25 ml)