Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Oligo Isolationssæt
Product Code. 30280704 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisk):
1 mL
Product Code. Volumen (metrisk)
30280704 1 mL
1 options
Product Code. 30280704 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 60180101
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Oligo Isolationssæt muliggør effektiv fordøjelse og udtrækning af oligonukleotidbaserede lægemidler og metabolitter fra biofluider for nøjagtig kvantificering med LC-MS. Dette sæt indeholder alle nødvendige enzymer, buffere og materialer til ekstraktion af fast fase (SPE).
SMART Digest™ Oligo Isolationskittet leverer en strømlinet løsning til fordøjelse og udtrækning af oligonukleotidbaserede lægemidler og metabolitter fra biofluider, hvilket sikrer præcis kvantificering med LC-MS. Dette sæt indeholder alle essentielle enzymer, buffere og materialer til fastfase ekstraktion (SPE), hvilket giver et omfattende og pålideligt valg til dine laboratoriebehov.
  • Fordøjer og udtrækker oligonukleotidbaserede lægemidler og metabolitter effektivt fra biofluider
  • Sikrer præcis kvantificering med LC-MS
  • Indeholder alle nødvendige enzymer for effektiv fordøjelse
  • Leveres med nødvendige buffere for optimal enzymaktivitet
  • Indeholder fastfaseekstraktionskomponenter (SPE) til højhastighedsprøvebehandling
  • Omfattende kit designet til at effektivisere din arbejdsgang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Sengens vægt 10 mg
Fange Ingen
Spaltning Proteinase K spalter aromatiske, alifatiske eller hydrofobe rester i P1- og P1'-positionerne på carboxylsiden af aminosyreresterne.
Enzym Proteinase K
Format Ikke-magnetisk
Til brug med (applikation) Fordøjelse og udtrækning af oligonukleotidbaserede lægemidler og metabolitter fra biofluider før kvantificering med LC-MS
Til brug med (udstyr) Universel
Partikelstørrelse 30 til 40 μm
Produktlinje SMART Digest
Sorbent Mixed mode svag anionveksler, polymer
Type Oligo Isolation
Volumen (metrisk) 1 mL
Volumen (metrisk) Nå 1 mL
Inkluderer SMART Digest Opløselig proteinase K, proteinase K fordøjelsesbuffer, 10 mg, 1 ml, 96-brønd, WAX SPE plade, 25 ml SPE Elution Buffer