Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA) Streptavidin Kits
Artikelnummer. 30276729
Skift visning
Oversigt:
Ikke-magnetisk
Ikke-magnetisk med SOLA μ SPE og samlingsplade
Magnetic, 10 Pk.
Magnetisk
Magnetisk med SOLA μ SPE og samlingsplade
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
30276729 Magnetic, 10 Pk. -
15648683 Ikke-magnetisk Hver
15658683 Ikke-magnetisk med SOLA μ SPE og samlingsplade Hver
15668683 Magnetisk med SOLA μ SPE og samlingsplade Hver
15678683 Magnetisk Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30276729 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60110104NW10PK
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Få hurtig, simpel, meget reproducerbar og følsom streptavidin-immunfangst og trypsinproteinfordøjelse i én brønd til dine biomarkørstudier.
Opnå hurtig, enkel, meget reproducerbar og følsom immunopfangning og proteinfordøjelse i en enkelt brønd ved hjælp af Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA) Streptavidin Kits. Disse kits blev designet til at fjerne de udfordringer, der ofte er forbundet med processen med biomarkør-kvantificering, ved at give en enkel og nem opsamlings-fordøjelses-workflow, der kun tager timer i stedet for natten over. Sættet oprenser forskellige målbiomolekyler via dannelsen af en stærk streptavidin-biotinbinding.
Løsning af udfordringerne ved lavniveau-kvantificering i komplekse matricer
Behovet for at forbedre evnen til at identificere lavniveau-biomarkører tvinger det analytiske samfund til at håndtere ekstremt høje niveauer af analyt- og prøvekompleksitet, hvilket gør kvantificering udfordrende.
Da disse proteiner ofte er til stede i lave niveauer i komplekse biologiske matricer, anvendes typisk et immunaffinitetsfangsttrin for at rense prøven og øge følsomheden. Dette trin følges ofte af proteinfordøjelse. Nuværende processer er ofte tidskrævende, flertrins og tilbøjelige til ureproducerbarhed.
Immunfangst og proteinfordøjelse i en enkelt brønd
Disse IA-sæt leverer en proces, der er:
  • Hurtig
  • Simpelt
  • Meget reproducerbar
  • Følsomt
Unikt design reducerer arbejdsgangen til timer
I SMART Digest IA-kits er immunfangst-reagenserne og det temperaturaktiverede, termisk stabile trypsin co-immobiliseret på en harpiks. Efter berigelse aktiveres enzymet ved forhøjede temperaturer for accelereret fordøjelse under proteindenatureringsforhold, hvilket resulterer i en arbejdsgang, der tager timer i stedet for natten over.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Magnetic, 10 Pk.
Fange Streptavidin
Spaltning C-terminale aminosyrer af lysin og arginin
Enzym Trypsin
Format Bulk Magnetisk
Til brug med (applikation) Peptidkvantificering
Produktlinje SMART Digest
Type Immunfangst + proteinfordøjelse kombineret på en enkelt kugle
Inkluderer Bulk magnetiske perler med immobiliseret streptavidin og trypsin til indfangning og fordøjelse samt SMART fordøjelsesbuffer