Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Immunoaffinitet (IA) Protein G Kits
Beskrivelse
Kvantificer bioterapeutika og biomarkører på lavt niveau hurtigere, nemmere og hurtigere ved at udføre meget reproducerbar immunopsamling og proteinfordøjelse i en enkelt brønd.
Opnå hurtig, enkel, meget reproducerbar og følsom immunopfangning og proteinfordøjelse i en enkelt brønd ved hjælp af Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA) Kits. Disse kits blev designet til at fjerne de udfordringer, der ofte er forbundet med processen med biomarkørkvantificering, ved at give en enkel og nem opfangnings-fordøjelses-workflow, der kun tager timer i stedet for natten over. De SMART Digest IA Protein G Kits giver målrettet oprensning af immunoglobuliner ved at udnytte den stærke affinitet for binding til Fab- og Fc-delene af molekylet.
Behovet for at identificere biomarkører på lavt niveau tvinger det analytiske samfund til at håndtere ekstremt høje niveauer af analyt og prøvekompleksitet, hvilket gør kvantificering udfordrende.
Da disse proteiner ofte er til stede i lave niveauer i komplekse biologiske matricer, anvendes et immunoaffinitetsindfangningstrin typisk til at oprense prøven og øge følsomheden. Dette IA-trin efterfølges ofte af proteinfordøjelse. Nuværende processer er ofte tidskrævende, flere trin og tilbøjelige til irreproducerbarhed. SMART Digest IA-kits løser disse problemer.
Immunocapture og proteinfordøjelse i en enkelt brøndDisse IA-sæt leverer en proces, der er:
- Hurtig
- Enkel
- Meget reproducerbar
- Følsom
I SMART Digest IA Kits, immunocapture-reagenserne og det temperaturaktiverede, termisk stabile trypsin co-immobiliseres på en harpiks. Efter berigelse aktiveres enzymet ved forhøjede temperaturer til accelereret fordøjelse under proteindenaturerende forhold, hvilket resulterer i en arbejdsgang, der tager timer i stedet for natten over.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ikke-magnetisk |
| Fange | Protein G |
| Spaltning | C-terminal side af lysin og arginin aminosyrer |
| Enzym | Trypsin |
| Format | SMART Fordøjelsesharpiks, ikke-magnetisk |
| Til brug med (applikation) | Peptid kvantificering |
| Produktlinje | SMART Fordøje |
| Type | Immunocapture + Proteinfordøjelse kombineret på en enkelt perle |
| Inkluderer | Non-magnetic SMART Digest Resin |