Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA) Protein A Kits
Artikelnummer. p-6911039
Oversigt:
SMART Digest IA Kit, Protein A ikke-magnetisk
SMART Digest IA Kit, Protein A ikke-magnetisk med SOLAμ SPE og opsamlingsplade
SMART Digest IA Kit, Protein A magnetisk
SMART Digest IA Kit, Protein A magnetisk med SOLAμ SPE og opsamlingsplade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15688683
Brand: Thermo Scientific™ 60111101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Få hurtig, enkel, meget reproducerbar og følsom immunopsamling og proteinfordøjelse i en enkelt brønd til dine biomarkørundersøgelser.
Opnå hurtig, enkel, meget reproducerbar og følsom immunopfangning og proteinfordøjelse i en enkelt brønd ved hjælp af Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA) Protein A Kits. Disse kits blev designet til at fjerne de udfordringer, der ofte er forbundet med processen med biomarkør-kvantificering, ved at give en enkel og nem opsamlings-fordøjelses-workflow, der kun tager timer i stedet for natten over. De SMART Digest IA Protein A Kits målretter oprensning af immunglobuliner på grund af den stærke affinitet for binding til Fc-delen af molekylet.
Løsning af udfordringerne ved kvantificering på lavt niveau i komplekse matricer
Behovet for at identificere biomarkører på lavt niveau tvinger det analytiske samfund til at håndtere ekstremt høje niveauer af analyt og prøvekompleksitet, hvilket gør kvantificering udfordrende.
Da disse proteiner ofte er til stede i lave niveauer i komplekse biologiske matricer, anvendes et immunoaffinitetsindfangningstrin typisk til at oprense prøven og øge følsomheden. Dette trin efterfølges ofte af proteinfordøjelse. Nuværende processer er ofte tidskrævende, flere trin og tilbøjelige til irreproducerbarhed.
Immunocapture og proteinfordøjelse i en enkelt brønd
Disse IA-sæt leverer en proces, der er:
  • Hurtig
  • Enkel
  • Meget reproducerbar
  • Følsom
Unikt design reducerer workflow til timer
I SMART Digest IA Kits, immunocapture-reagenserne og det temperaturaktiverede, termisk stabile trypsin co-immobiliseres på en harpiks. Efter berigelse aktiveres enzymet ved forhøjede temperaturer til accelereret fordøjelse under proteindenaturerende forhold, hvilket resulterer i en arbejdsgang, der tager timer i stedet for natten over.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt SMART Digest IA Kit, Protein A ikke-magnetisk
Fange Protein A
Spaltning C-terminal side af lysin og arginin aminosyrer
Enzym Trypsin
Format SMART Fordøjelsesharpiks, ikke-magnetisk
Til brug med (applikation) Peptid kvantificering
Produktlinje SMART Fordøje
Type Immunocapture + Proteinfordøjelse kombineret på en enkelt perle
Inkluderer Non-magnetic SMART Digest Resin