Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Chymotrypsin sæt
Artikelnummer. 15771717
Oversigt:
SMART Digest Chymotrypsin Kit Bulk Resin option med SOLAμ /opsamlingsplade
SMART Digest Chymotrypsin Kit Magnetic Bulk Resin option med SOLAμ /opsamlingsplade
SMART Digest Chymotrypsin Kit med SOLAμ /opsamlingsplade
SMART Digest Chymotrypsin Kit, Bulk Resin option
SMART Digest Chymotrypsin Kit, Bulk Resin option med filter/opsamlingsplade
SMART Digest Chymotrypsin Kit, Magnetic Bulk Resin option
SMART Digest Chymotrypsin Kit, Magnetic Bulk Resin option med filter/opsamlingsplade
SMART Digest Chymotrypsin Kit, med filter/opsamlingsplade
SMART Digest Chymotrypsin Kit, med opsamlingsplade
SMART Digest Low pH Chymotrypsin Kit, Magnetic Beads, Bulk option for MAM workflows
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15771717
Brand: Thermo Scientific™ 60109106
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Få hurtig, enkel og meget reproducerbar chymotrypsin-proteinfordøjelse til peptidkarakterisering og kvantificering i biofarmaceutisk forskning.
Få analytiske resultater af høj kvalitet fra proteinfordøjelser ved hjælp af Thermo Scientific™ SMART Digest™ Chymotrypsin sæt. Disse kits er et betydeligt fremskridt inden for prøveforberedelse til biofarmaceutisk proteinforskning og giver hurtig og enkel proteinfordøjelse med høj reproducerbarhed, høj følsomhed og høje niveauer af datakvalitet i et format, der er kompatibelt med automatisering. SMART Digest Kits er en væsentlig forbedring i forhold til proteinfordøjelsesteknologier i opløsning, som ikke er reproducerbare, har ringe følsomhed og anvender langvarige metoder, der ikke kan automatiseres.
Chymotrypsin proteinfordøjelse
Karakteriser og kvantificer proteiner hurtigere, nemmere og hurtigere end nogensinde før brug SMART Digest kits. Denne version af sættet bruger chymotrypsin, som spalter peptidbindinger dannet af aromatiske rester såsom tyrosin, phenylalanin og tryptophan.
Nemt og enkelt
  • Markant øget hastighed af prøvebehandling
  • Enkel proces
  • Automatiser nemt hele protokollen til high-throughput-behandling
Pålidelige resultater
  • Øget reproducerbarhed i forhold til eksisterende protokoller
  • Højere følsomhed
  • Højere datasikkerhed
Reducerer prøveforberedelsestiden markant
Det tager typisk mindre end 60 minutter (afhængig af prøvens kompleksitet) at opnå fuld fordøjelse, mens en fordøjelse i opløsning kan tage op til 24 timer.
Renere prøver
Reduktion i antallet af anvendte kemikalier og det immobiliserede chymotrypsin-design hjælper med at modvirke kemisk inducerede posttranslationelle modifikationer (PTM'er) og autolyse. Resultaterne er nemmere at fortolke.
Par med SOLAμ SPE plader til afsaltning
Når det bruges sammen med SMART Digest til afsaltning, Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE fastfase ekstraktionsplader giver en hurtig, brugervenlig, robust og let automatiserbar prøveforberedelsesløsning til analyse af biomolekyler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt SMART Digest Chymotrypsin Kit med SOLAμ /opsamlingsplade
Fange Ingen
Spaltning Peptidbindinger af aromatiske rester (f.eks. tyrosin, phenylalanin, tryptophan)
Enzym Chymostrypsin
Format SMART Fordøjet harpiks på forhånd fyldt i PCR-rør
Til brug med (applikation) Peptidkvantificering, Peptidkortlægning
Produktlinje SMART Fordøje
Type Proteinfordøjelse
Inkluderer SMART Digest Resin forudfyldt i 96 PCR-rør, opsamlingsplade, SOLAμ SPE plade