Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Chymotrypsin sæt
Artikelnummer. 15628673
Skift visning
Oversigt:
Bulk Resin-mulighed
Bulk resin-mulighed med SOLA/μopsamlingsplade
Bulk resin-mulighed med filter-/opsamlingsplade
Lav pH, magnetiske perler, bulk-mulighed til MAM-arbejdsgange
Magnetisk bulkharpiks mulighed
Magnetisk bulkresin mulighed med SOLA μ/indsamlingsplade
Magnetisk bulkresin mulighed med filter/opsamlingsplade
SMART Digest Chymotrypsin Kit med SOLAμ /opsamlingsplade
med filter-/opsamlingsplade
med indsamlingsplade
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt unitSize
15628673 Magnetisk bulkresin mulighed med filter/opsamlingsplade Hver
15751717 med indsamlingsplade Hver
16593432 Lav pH, magnetiske perler, bulk-mulighed til MAM-arbejdsgange -
15698663 Bulk Resin-mulighed Hver
15608673 Magnetisk bulkharpiks mulighed Hver
15761717 med filter-/opsamlingsplade Hver
15618673 Bulk resin-mulighed med filter-/opsamlingsplade Hver
15771717 SMART Digest Chymotrypsin Kit med SOLAμ /opsamlingsplade Hver
15638673 Bulk resin-mulighed med SOLA/μopsamlingsplade Hver
15648673 Magnetisk bulkresin mulighed med SOLA μ/indsamlingsplade Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15628673 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60109105MB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få hurtig, enkel og meget reproducerbar chymotrypsin-proteinfordøjelse til peptidkarakterisering og kvantificering i biofarmaceutisk forskning.
Få analytiske resultater af høj kvalitet fra proteinfordøjelser ved hjælp af Thermo Scientific™ SMART Digest™ Chymotrypsin sæt. Disse kits er et betydeligt fremskridt inden for prøveforberedelse til biofarmaceutisk proteinforskning og giver hurtig og enkel proteinfordøjelse med høj reproducerbarhed, høj følsomhed og høje niveauer af datakvalitet i et format, der er kompatibelt med automatisering. SMART Digest Kits er en væsentlig forbedring i forhold til proteinfordøjelsesteknologier i opløsning, som ikke er reproducerbare, har ringe følsomhed og anvender langvarige metoder, der ikke kan automatiseres.
Chymotrypsin proteinfordøjelse
Karakteriser og kvantificer proteiner hurtigere, nemmere og hurtigere end nogensinde før brug SMART Digest kits. Denne version af sættet bruger chymotrypsin, som spalter peptidbindinger dannet af aromatiske rester såsom tyrosin, phenylalanin og tryptophan.
Nemt og enkelt
  • Markant øget hastighed af prøvebehandling
  • Enkel proces
  • Automatiser nemt hele protokollen til high-throughput-behandling
Pålidelige resultater
  • Øget reproducerbarhed i forhold til eksisterende protokoller
  • Højere følsomhed
  • Højere datasikkerhed
Reducerer prøveforberedelsestiden markant
Det tager typisk mindre end 60 minutter (afhængig af prøvens kompleksitet) at opnå fuld fordøjelse, mens en fordøjelse i opløsning kan tage op til 24 timer.
Renere prøver
Reduktion i antallet af anvendte kemikalier og det immobiliserede chymotrypsin-design hjælper med at modvirke kemisk inducerede posttranslationelle modifikationer (PTM'er) og autolyse. Resultaterne er nemmere at fortolke.
Par med SOLAμ SPE plader til afsaltning
Når det bruges sammen med SMART Digest til afsaltning, Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE fastfase ekstraktionsplader giver en hurtig, brugervenlig, robust og let automatiserbar prøveforberedelsesløsning til analyse af biomolekyler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Magnetisk bulkresin mulighed med filter/opsamlingsplade
Fange Ingen
Spaltning Peptidbindinger af aromatiske rester (f.eks. tyrosin, phenylalanin, tryptophan)
Enzym Chymostrypsin
Format SMART Digest Resin, Bulk Magnetic
Til brug med (applikation) Peptidkvantificering, Peptidkortlægning
Produktlinje SMART Fordøje
Type Proteinfordøjelse
Inkluderer Bulk magnetisk SMART Fordøje harpiks, SMART Digest Buffer, Opsamlingsplade, Filterplade