Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Chymotrypsin sæt
Beskrivelse
Få hurtig, enkel og meget reproducerbar chymotrypsin-proteinfordøjelse til peptidkarakterisering og kvantificering i biofarmaceutisk forskning.
Få analytiske resultater af høj kvalitet fra proteinfordøjelser ved hjælp af Thermo Scientific™ SMART Digest™ Chymotrypsin sæt. Disse kits er et betydeligt fremskridt inden for prøveforberedelse til biofarmaceutisk proteinforskning og giver hurtig og enkel proteinfordøjelse med høj reproducerbarhed, høj følsomhed og høje niveauer af datakvalitet i et format, der er kompatibelt med automatisering. SMART Digest Kits er en væsentlig forbedring i forhold til proteinfordøjelsesteknologier i opløsning, som ikke er reproducerbare, har ringe følsomhed og anvender langvarige metoder, der ikke kan automatiseres.
Karakteriser og kvantificer proteiner hurtigere, nemmere og hurtigere end nogensinde før brug SMART Digest kits. Denne version af sættet bruger chymotrypsin, som spalter peptidbindinger dannet af aromatiske rester såsom tyrosin, phenylalanin og tryptophan.
Nemt og enkelt- Markant øget hastighed af prøvebehandling
- Enkel proces
- Automatiser nemt hele protokollen til high-throughput-behandling
- Øget reproducerbarhed i forhold til eksisterende protokoller
- Højere følsomhed
- Højere datasikkerhed
Det tager typisk mindre end 60 minutter (afhængig af prøvens kompleksitet) at opnå fuld fordøjelse, mens en fordøjelse i opløsning kan tage op til 24 timer.
Renere prøverReduktion i antallet af anvendte kemikalier og det immobiliserede chymotrypsin-design hjælper med at modvirke kemisk inducerede posttranslationelle modifikationer (PTM'er) og autolyse. Resultaterne er nemmere at fortolke.
Par med SOLAμ SPE plader til afsaltningNår det bruges sammen med SMART Digest til afsaltning, Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE fastfase ekstraktionsplader giver en hurtig, brugervenlig, robust og let automatiserbar prøveforberedelsesløsning til analyse af biomolekyler.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | SMART Digest Chymotrypsin Kit, Bulk Resin option med filter/opsamlingsplade |
| Fange | Ingen |
| Spaltning | Peptidbindinger af aromatiske rester (f.eks. tyrosin, phenylalanin, tryptophan) |
| Enzym | Chymostrypsin |
| Format | SMART Digest Resin, Bulk Ikke-magnetisk |
| Til brug med (applikation) | Peptidkvantificering, Peptidkortlægning |
| Produktlinje | SMART Fordøje |
| Type | Proteinfordøjelse |
| Inkluderer | Bulk Ikke-magnetisk SMART Fordøje harpiks, SMART Digest Buffer, Opsamlingsplade, Filterplade |