Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulk fraktioneringssæt: Streptavidin
Artikelnummer. 30130375 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Magnetisk, SOLA μ opsamlingsplade, med opløseligt trypsin
Magnetisk, med opløseligt trypsin
Magnetisk, uden opløseligt trypsin
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt
30130375 Magnetisk, uden opløseligt trypsin
30130372 Magnetisk, SOLA μ opsamlingsplade, med opløseligt trypsin
30130371 Magnetisk, med opløseligt trypsin
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30130375 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60118101
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Udfør enkel og nem streptavidin-immunocapture til proteinprøveoprydning før proteinfordøjelse eller -analyse.
Få hurtig, enkel, meget reproducerbar og følsom immunopfangning ved hjælp af den høje belastningskapacitet Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulk fraktioneringssæt: Streptavidin. Disse kits blev designet til at fjerne de udfordringer, der ofte er forbundet med processen med proteinoprydning, ved at give en enkel og nem indfangningsarbejdsgang.
Sættet indeholder perler med en vedhæftet streptavidindel, der muliggør en stærk streptavidin-biotinbinding med det passende biotinylerede molekyle med specifik affinitet for målbiomolekylet. De uønskede interferenser fjernes derefter, hvilket efterlader en ren prøve indeholdende målmolekylet. Når den er afsluttet, kan den efterfølgende fordøjelse lettes med SMART Fordøj enzymer om nødvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Magnetisk, uden opløseligt trypsin
Fange Streptavidin
Spaltning C-terminal side af lysin og arginin aminosyrer
Enzym Trypsin
Format Bulk Magnetisk
Til brug med (applikation) Immunocapture prøveforberedelse
Produktlinje SMART Fordøje
Type Immunocapture
Inkluderer Bulk magnetisk SMART Fordøj harpiks