Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulk fraktioneringssæt: Streptavidin
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udfør enkel og nem streptavidin-immunocapture til proteinprøveoprydning før proteinfordøjelse eller -analyse.
Få hurtig, enkel, meget reproducerbar og følsom immunopfangning ved hjælp af den høje belastningskapacitet Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulk fraktioneringssæt: Streptavidin. Disse kits blev designet til at fjerne de udfordringer, der ofte er forbundet med processen med proteinoprydning, ved at give en enkel og nem indfangningsarbejdsgang.
Sættet indeholder perler med en vedhæftet streptavidindel, der muliggør en stærk streptavidin-biotinbinding med det passende biotinylerede molekyle med specifik affinitet for målbiomolekylet. De uønskede interferenser fjernes derefter, hvilket efterlader en ren prøve indeholdende målmolekylet. Når den er afsluttet, kan den efterfølgende fordøjelse lettes med SMART Fordøj enzymer om nødvendigt.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | SMART Digest Bulk Fractionation Kit, Streptavidin, Magnetisk, SOLAμ Opsamlingsplade, med opløseligt trypsin |
| Fange | Streptavidin |
| Spaltning | C-terminal side af lysin og arginin aminosyrer |
| Enzym | Trypsin |
| Format | SMART Digest Resin, Bulk Magnetic |
| Til brug med (applikation) | Immunocapture og proteinfordøjelsesprøveforberedelse |
| Produktlinje | SMART Fordøje |
| Type | Immunocapture + Proteinfordøjelse (separat) |
| Inkluderer | Bulk magnetisk SMART Fordøje harpiks, SMART Digest opløseligt trypsin, opsamlingsplade, SOLAμ SPE plade |