Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulk fraktioneringssæt: Streptavidin
Artikelnummer. 30130371 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
SMART Digest Bulk Fractionation Kit, Streptavidin, Magnetisk, SOLAμ Opsamlingsplade, med opløseligt trypsin
SMART Digest Bulk Fractionation Kit, Streptavidin, Magnetisk, med Opløseligt Trypsin
SMART Digest Bulk Fractionation Kit, Streptavidin, Magnetisk, uden Opløseligt Trypsin
Artikelnummer. 30130371
Brand: Thermo Scientific™ 60119104
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør enkel og nem streptavidin-immunocapture til proteinprøveoprydning før proteinfordøjelse eller -analyse.
Få hurtig, enkel, meget reproducerbar og følsom immunopfangning ved hjælp af den høje belastningskapacitet Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulk fraktioneringssæt: Streptavidin. Disse kits blev designet til at fjerne de udfordringer, der ofte er forbundet med processen med proteinoprydning, ved at give en enkel og nem indfangningsarbejdsgang.
Sættet indeholder perler med en vedhæftet streptavidindel, der muliggør en stærk streptavidin-biotinbinding med det passende biotinylerede molekyle med specifik affinitet for målbiomolekylet. De uønskede interferenser fjernes derefter, hvilket efterlader en ren prøve indeholdende målmolekylet. Når den er afsluttet, kan den efterfølgende fordøjelse lettes med SMART Fordøj enzymer om nødvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt SMART Digest Bulk Fractionation Kit, Streptavidin, Magnetisk, med Opløseligt Trypsin
Fange Streptavidin
Spaltning C-terminal side af lysin og arginin aminosyrer
Enzym Trypsin
Format SMART Digest Resin, Bulk Magnetic
Til brug med (applikation) Immunocapture og proteinfordøjelsesprøveforberedelse
Produktlinje SMART Fordøje
Type Immunocapture + Proteinfordøjelse (separat)
Inkluderer Bulk magnetisk SMART Fordøje harpiks, SMART Fordøj opløseligt trypsin